missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Dimetil-1,2,3,4-tetrahidroquinoxalina-6-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.24 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'