Learn More
1,2-Diamino-4,5-difluorobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
51.30€ - 426.00€
CAS | 76179-40-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6F2N2 |
Peso molecular (g/mol) | 144.13 |
Número MDL | MFCD00061131 |
Clave InChI | PPWRHKISAQTCCG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1,2-diamino-4,5-difluorobenzene, 4,5-difluoro-1,2-phenylenediamine, 4,5-difluoro-o-phenylenediamine, 2-amino-4,5-difluorophenylamine, 4,5-difluoro-benzene-1,2-diamine, 4,5-difluoro-1,2-benzenediamine, 1,2-benzenediamine,4,5-difluoro, 1,2-benzenediamine, 4,5-difluoro, pubchem4354, 2-amino-4,5-difluoroaniline |
PubChem CID | 2736755 |
Nombre IUPAC | 4,5-difluorobenceno-1,2-diamina |
SMILES | NC1=CC(F)=C(F)C=C1N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15174629
|
Thermo Scientific Acros
449810010 |
1 g |
51.30€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15284774
|
Thermo Scientific Acros
449810050 |
5 g |
172.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15294774
|
Thermo Scientific Acros
449810250 |
25 g |
426.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
76179-40-3 | |
144.13 | |
PPWRHKISAQTCCG-UHFFFAOYSA-N | |
2736755 | |
NC1=CC(F)=C(F)C=C1N |
C6H6F2N2 | |
MFCD00061131 | |
1,2-diamino-4,5-difluorobenzene, 4,5-difluoro-1,2-phenylenediamine, 4,5-difluoro-o-phenylenediamine, 2-amino-4,5-difluorophenylamine, 4,5-difluoro-benzene-1,2-diamine, 4,5-difluoro-1,2-benzenediamine, 1,2-benzenediamine,4,5-difluoro, 1,2-benzenediamine, 4,5-difluoro, pubchem4354, 2-amino-4,5-difluoroaniline | |
4,5-difluorobenceno-1,2-diamina |
Especificaciones
1, 2-Diamino-4, 5-difluorobenzene | |
130°C to 133°C | |
Frasco de vidrio | |
(F)C6H2(NH2)2 | |
1,2-diamino-4,5-difluorobenzene, 4,5-difluoro-1,2-phenylenediamine, 4,5-difluoro-o-phenylenediamine, 2-amino-4,5-difluorophenylamine, 4,5-difluoro-benzene-1,2-diamine, 4,5-difluoro-1,2-benzenediamine, 1,2-benzenediamine,4,5-difluoro, 1,2-benzenediamine, 4,5-difluoro, pubchem4354, 2-amino-4,5-difluoroaniline | |
NC1=CC(F)=C(F)C=C1N | |
144.13 | |
144.12 |
76179-40-3 | |
96% min. (GC) | |
C6H6F2N2 | |
MFCD00061131 | |
PPWRHKISAQTCCG-UHFFFAOYSA-N | |
4,5-difluorobenceno-1,2-diamina | |
2736755 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.