Learn More
1,2-Diamino-4,5-difluorobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15174629 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15174629 1 g 1 g
15284774 5 g 5 g
15294774 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15174629 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449810010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76179-40-3 | C6H6F2N2 | 144.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76179-40-3
Fórmula molecular C6H6F2N2
Peso molecular (g/mol) 144.13
Número MDL MFCD00061131
Clave InChI PPWRHKISAQTCCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-diamino-4,5-difluorobenzene, 4,5-difluoro-1,2-phenylenediamine, 4,5-difluoro-o-phenylenediamine, 2-amino-4,5-difluorophenylamine, 4,5-difluoro-benzene-1,2-diamine, 4,5-difluoro-1,2-benzenediamine, 1,2-benzenediamine,4,5-difluoro, 1,2-benzenediamine, 4,5-difluoro, pubchem4354, 2-amino-4,5-difluoroaniline
PubChem CID 2736755
Nombre IUPAC 4,5-difluorobenceno-1,2-diamina
SMILES NC1=CC(F)=C(F)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Diamino-4, 5-difluorobenzene
Punto de fusión 130°C to 133°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (F)C6H2(NH2)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.