Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 in. Graphite/Vespel™ Fittings Reducing Ferrule
Made from 15% Graphite and 85% Vespel
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 072656
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
- Compuesto de grafito y Vespel
- Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
- Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
- El DI del orificio es menor que el tamaño nominal del conector
Especificaciones
3,2 mm | |
3,7 mm | |
1,0 mm |
15% de grafito/85% de Vespel | |
Empalme reductor de grafito/Vespel de 1,52 mm (1/16 pulgadas) y conector de 1,0 mm × 3,2 mm × 3,7 mm |