Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 in. Graphite/Vespel™ Fittings Reducing Ferrule
Made from 15% Graphite and 85% Vespel
65.70€ - 86.00€
Especificaciones
Material | 15% de grafito/85% de Vespel |
---|---|
Longitud (métrico) | 3,7 mm |
Anchura (métrico) | 3,2 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12786348
|
Trajan Scientific and Medical™
0726632 |
0,2 mm | 3,7 mm | 3,2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15268883
|
Trajan Scientific and Medical™
072656 |
1,0 mm | 3,7 mm | 3,2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12766348
|
Trajan Scientific and Medical™
072658 |
0,9 mm | 3,7 mm | 3,2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Composite of graphite and Vespel
- Mechanically robust, hard material, long lifetime
- Forms strong grip with capillary column
- Hole I.D. smaller than nominal size of fitting
Especificaciones
15% de grafito/85% de Vespel | |
3,7 mm | |
3,2 mm |