Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 in. Graphite/Vespel™ Fittings Reducing Ferrule
Made from 15% Graphite and 85% Vespel
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0726632
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Compuesto de grafito y Vespel
- Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
- Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
- El DI del orificio es menor que el tamaño nominal del conector
Especificaciones
3,2 mm | |
3,7 mm | |
0,2 mm |
15 % grafito / 85 % vespel | |
Empalme reductor de conexión de grafito/Vespel de 1,52 mm (1/16 pulgadas) |