missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ 1/16 in. Graphite/Vespel™ Fittings Reducing Ferrule

Made from 15% Graphite and 85% Vespel

Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 072658

Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12766348

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

  • Compuesto de grafito y Vespel
  • Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
  • Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
  • El DI del orificio es menor que el tamaño nominal del conector
Especificaciones

Especificaciones

3,2 mm
3,7 mm
0,9 mm
15% de grafito/85% de Vespel
Empalmes reductores de grafito/Vespel de 1,52 mm (1/16 pulgadas) y conector de 0,9 mm × 3,2 mm × 3,7 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales