Learn More
Hamilton™ 0.5 μL 7000 Series Microliter Syringe
The 7000 series syringes are modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.
Marca:  Hamilton™ CAL86257
Detalles adicionales : Peso : 0.05500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17864322
  • 496.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • The only zero-dead volume syringe available.
  • The fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle, ensuring that all solvent is expelled, dispensing up to 0.05 μL.
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
32 G
0.0041 in.
0.009 in.
0.104 mm
0.235 mm
Microliter Syringe
115°C
7000.5 KH
1
100 mm
Knurled Hub
Tungsten (Barrel)
0.0041 in.
0.104 mm
0.308 in.
7.82 mm
3.94 in.
239°F
50°F
10°C
0.5 μL
Blunt