Learn More
Hamilton™ 0.5 μL 7000 Series Microliter Syringe
Código de producto. p-200000263
Click to view available options
Calibre de aguja:
25 G
26s G
32 G
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
Romo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17874322
Marca: Hamilton™ CAL86259
The 7000 series syringes are modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.
  • The only zero-dead volume syringe available.
  • The fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle, ensuring that all solvent is expelled, dispensing up to 0.05 μL.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Tungsten (Barrel)
Calibre de aguja 25 G
Diámetro interior (imperial) 0,0041 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0041 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.104 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,020 in
Diámetro exterior (imperial) 0,308 in
Diámetro interior (métrico) 0.104 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.82 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.515 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2,75 in
Tipo de producto Jeringa Microliter
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 7000.5 KH
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 0,5 μl
Longitud de la aguja (métrico) 69.9 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Cono estriado