Learn More
Agua con 0,1 % de ácido trifluoroacético (v/v), calidad LC/MS Optima™, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Frasco de vidrio
Descripción
- Mezcla de fase móvil de alta pureza ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV
- Premezclado para facilitar su uso
- Bajo contenido de iones metálicos para garantizar una contaminación mínima de los metales
- TFA es un aditivo de fase móvil común que puede funcionar como un reactivo de par de iones
Especificaciones
Absorbancia | Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm |
Nombre del producto químico o material | 0.1% Trifluoroacetic Acid in Water (v/v) |
Nombre de nota | Solvent Blends |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0 to 103.0 % |
Fórmula molecular | C2HF3O2 |
Número MDL | MFCD00004169 |
Índice Merck | 15, 9847 |
Sinónimo | trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova |
Clave InChI | DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OC(=O)C(F)(F)F |