Cinco preguntas frecuentes sobre los productos Whatman™
Estamos filtrando extracto de proteína antes de cargarlo en el sistema ÄKTA™. ¿Cómo podemos evitar que se obstruyan los filtros de la jeringa Protein Prep?
La obstrucción podría producirse con una muestra muy cargada. Para evitar la obstrucción de los filtros de jeringa Protein Prep, en primer lugar debe tener en cuenta el volumen de la muestra.
Puede probar nuestra línea Whatman GD/X™ de filtros de jeringa que incorporan un prefiltro para filtrar material viscoso, denso o difícil de filtrar de otro modo con alto contenido en sólidos. Cada unidad contiene una pila de prefiltración de Multigrade GMF 150 (clasificación de retención de partículas de 10 y 1 μm) y GF/F para garantizar que las partículas más grandes se capturen antes de llegar a la membrana.
Ofrecemos los siguientes filtros Whatman GD/X™ para muestras difíciles de filtrar:
Si estos no son adecuados para su aplicación, entonces nuestro Whatman GD/X™ 0. 45 GMF utiliza un filtro de fibra de vidrio doble para retener partículas finas de hasta 0,7 µm. Si es cauteloso sobre el uso de fibra de vidrio debido a cualquier posible unión no específica o pérdida de proteínas, entonces Cytiva también ofrece Whatman™ GD/XP filtros de jeringa desechables. Estos filtros modifican nuestra línea Whatman GD/X™ con una pila de prefiltros de polipropileno para analizar muestras que requieren análisis de iones inorgánicos.
Nota: ¿Busca un papel de filtro, un filtro de membrana o un filtro de jeringa? Deje que Cytiva le ayude a encontrar el filtro óptimo para sus necesidades y garantizar un análisis fiable.
Después de aplicar la muestra de sangre, ¿cuánto tiempo se pueden almacenar las tarjetas Whatman™ 903 Proteinsaver antes del análisis? ¿Cuáles son las condiciones de almacenamiento recomendadas?
903 Proteinsaver Cards no están pensadas para largos periodos de almacenamiento. Para minimizar la posibilidad de degradación, recomendamos almacenar las muestras de sangre desecadas en las 903 Proteinsaver Cards a -20°C en una bolsa sellada con una bolsa desecante.
Queremos analizar perfiles de ácidos grasos (por ejemplo, Omega 3, Omega 6) en muestras de manchas de sangre humana. ¿Qué tipo de producto debemos utilizar?
Nuestra 903 Proteinsaver Card es una tarjeta de recogida de proteínas de 903 muestras con cinco puntos de muestra para la recogida, transporte y almacenamiento de proteínas.
Este artículo describe el uso de nuestras tarjetas 903 Proteinsaver para aplicaciones similares y podría ser un buen punto de partida para su investigación: Niveles de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga omega-3 y omega-6 en manchas de sangre seca en niños zimbabuenses de 7 a 9 años: un estudio transversal.
Nota: Contacte con nosotros si necesita alguna muestra de nuestras tarjetas para sus ensayos preliminares.
¿Cuál es el mejor filtro para el análisis de metales por filtración de aire?
Whatman™ QM-C quartz microfiber filter paper es nuestro filtro de cuarzo de alta pureza. Se caracteriza por su bajo contenido en metales traza y su resistencia a altas temperaturas. Es muy adecuado para el análisis de metales pesados en partículas y el muestreo de gases ácidos, chimeneas, conductos de humos y aerosoles en monitores de aire.
¿Cuál es un filtro de jeringa adecuado para utilizar con una muestra parcialmente clarificada antes de cargarla en la columna cromatográfica ÄKTA™?
Los filtros de jeringa de preparación de proteínas para sistemas ÄKTA™ están diseñados para optimizar la preparación de muestras de proteínas antes de la cromatografía. Tanto la purificación de proteínas de alto rendimiento como el análisis preciso de proteínas dependen de que se introduzca una muestra de calidad en la columna de cromatografía. El filtro de jeringa Protein Prep se ha diseñado específicamente para optimizar estos resultados, ya que están equipados con una membrana de celulosa regenerada con propiedades de unión inespecíficas extremadamente bajas.
Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el formulario de la página Cytiva - Solicitar una llamada. Como alternativa, utilice nuestra herramienta de selección de filtros para identificar un material filtrante adecuado para su aplicación.
Cytiva y el logotipo de Drop son marcas comerciales de Life Sciences IP Holdings Corp. o de una filial que hace negocios como Cytiva.
ÄKTA, Whatman™, Whatman GD/X™ son marcas comerciales de Global Life Sciences USA LLC o de una filial que hace negocios como Cytiva.
Contenido facilitado por: