Pipetas serológicas
Selección rápida
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Aproveche nuestros precios exclusivos de la web y haga su pedido hoy mismo.
Debe tener
ADECUADO PARA TRABAJOS DE CULTIVO DE TEJIDOS
PARA LA MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS
Complete su pedido
Complete sus pipetas serológicas con los accesorios necesarios.
Grandes ofertas
Thermo Scientific™ Pipeteadores S1
Relleno de pipetas de diseño ergonómico para su uso con pipetas serológicas graduadas y volumétricas de vidrio o plástico.
Comprar ahoraGrandes ofertas
Placas de cultivo celular
Navegue a través de una amplia gama de placas de cultivo celular.
Más informaciónGrandes ofertas
Gradillas para pipetas Fisherbrand Cargo
Almacene y organice sus pipetas serológicas de 1mL a 50mL.
Comprar ahora
Vea este vídeo
Pipetas serológicas Corning Falcon de 100 mL envueltas individualmente
Con la mayor capacidad de retención disponible actualmente en el mercado (125 mL), la pipeta serológica Corning™ Falcon™ de 100 mL tiene una capacidad graduada de hasta 110 mL. Se adapta fácilmente a la mayoría de los frascos de medios y recipientes de cultivo de tejidos y es perfecta para su uso en entornos de investigación bacteriológicos y estériles.
Comprar ahoraGuías para ayudarle a elegir
Pipetas Serológicas WHEATON
Gama premium, pipetas fabricadas en sala limpia diseñadas para el análisis de cultivos celulares. Conozca las principales ventajas y encuentre la información de pedido del producto para realizar su compra hoy mismo.
Pipetas Serológicas Thermo Scientific Nunc
Lo más destacado de la nueva cartera de productos de Pipetas Serológicas Nunc. Encuentre diferentes opciones de tamaño y embalaje así como la información de pedido para realizar su primera compra hoy mismo.
Pipetas serológicas Stripette
Una guía de compra de las pipetas serológicas Stripette estériles, envasadas individualmente y libres de RNasa/DNasa. Existen opciones de envasado en triple bolsa ideales para las instalaciones de producción de vacunas y fármacos a base de células.
Tubos y pipetas Falcon
Una guía completa de los Tubos Falcon™, las Pipetas y los Controladores de Pipetas con características y accesorios clave.
Compre sus marcas
Preguntas frecuentes
¿Para qué se utilizan las pipetas serológicas?
Las pipetas serológicas se utilizan para transferir líquidos, mezclar soluciones químicas o suspensiones celulares y colocar reactivos compuestos de diferentes densidades. Esto se hace con la ayuda de un regulador de pipeta, un llenador o una pera. Las capacidades de volumen van desde <1 mL hasta 100 mL, dependiendo de la marca y el modelo. Las pipetas serológicas son de plástico o de vidrio y suelen estar disponibles estériles.
¿Qué significa la graduación?
Para poder medir el volumen de líquido aspirado y dispensado, las pipetas serológicas están marcadas, o "graduadas", con el volumen numérico en el lateral del tubo. Algunas pipetas serológicas tienen graduaciones ascendentes y descendentes.
¿Qué significan las abreviaturas TD y TC?
TD significa 'To Deliver' y TC significa 'To Contain'. En las pipetas calibradas con TD, se suministra una cantidad definida de líquido y cualquier líquido residual que quede en las paredes interiores del tubo se tiene en cuenta en la calibración anterior. En las pipetas calibradas con TC, la pipeta contiene un volumen específico pero dispensa menos debido a este líquido residual. Por ello, es importante soplar todo el líquido de la pipeta para tener el volumen deseado. Las pipetas graduadas o las pipetas de bulbo son comunes entre los diseños TD, mientras que las pipetas capilares son comunes entre los diseños TC.