UserName
Rotary Evaporators
Rotavapores
Los rotavapores son esenciales para la eliminación eficaz y cuidadosa de disolventes en laboratorios químicos, farmacéuticos y de Life Sciences. Desde destilaciones rutinarias hasta complejos procesos de síntesis, permiten una concentración, un secado y un reciclaje de disolventes seguros, con un control preciso de la rotación, la temperatura y el vacío.
Evaporador rotatorio Cole-Parmer™ Stuart™, condensador de serpentín vertical
Evaporador rotatorio digital compacto, con juego de cristalería vertical, ideal para la extracción con disolventes cuando el espacio en la mesa de trabajo es limitado.
Condensador Heidolph™ G1
Condensador de repuesto para evaporador rotatorio. El condensador G1 de Heidolph™ está diseñado para la serie de evaporadores LABORATA.
Evaporador rotatorio IKA™ RV 8 con condensador de hielo seco
El evaporador rotatorio RV 8 con condensador de hielo seco ofrece un nuevo sistema de destilación con elevación manual y un nuevo mecanismo de sujeción. 
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas
Preguntas frecuentes
Un evaporador rotatorio elimina suavemente los disolventes volátiles mediante la rotación de un matraz en un baño calentado a presión reducida. El vapor del disolvente se condensa y se recoge para su reutilización o eliminación. Los sistemas de Buchi, Heidolph, IKA y Stuart combinan calentamiento controlado, rotación y vacío para una eliminación eficiente y reproducible del disolvente.
Comience por definir el tipo de disolvente, el punto de ebullición, el volumen de la muestra y el rendimiento requerido. A continuación, seleccione un evaporador rotatorio con la temperatura de baño, el tipo de condensador y la capacidad del matraz adecuados. Buchi, Heidolph, IKA y Stuart ofrecen plataformas escalables, desde laboratorios de enseñanza hasta desarrollo de procesos, que le ayudarán a ajustarse a su rendimiento y presupuesto.
Los accesorios clave incluyen condensadores compatibles, bombas de vacío, enfriadores de recirculación, matraces receptores y recubrimientos protectores. IKA y Heidolph ofrecen condensadores y soluciones de arranque compatibles, mientras que Stuart y Buchi proporcionan juegos de vidrio específicos. La elección de accesorios compatibles mejora la eficiencia, la seguridad y la facilidad de mantenimiento de toda su flota.
Fisher Scientific combina marcas líderes con disponibilidad de productos en toda la UE y precios contractuales uniformes. Los evaporadores rotativos y accesorios de Buchi, Heidolph, IKA y Stuart pueden estandarizarse en todas las instalaciones, lo que simplifica la cualificación, la formación y el mantenimiento, al tiempo que se aprovecha la centralización de las compras y el control de inventario.
Marcas principales