Learn More
IKA Solución de arranque digital RV 10 V
Código de producto. 31007828 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Reino Unido
Suiza
UE
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón
31007828 Reino Unido
31007824 UE
31007827 Suiza
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31007828 Proveedor IKA N.º de proveedor 0010013950
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Evaporador rotatorio avanzado con control digital, bomba de vacío, enfriador y funciones de seguridad, perfecto para uso en laboratorios de alto rendimiento.
  • El paquete de solución de arranque digital RV 10 es la solución completa y rentable para la configuración de su evaporador rotatorio.
  • Además del evaporador rotatorio digital RV 10 V, el paquete incluye el baño calefactor digital HB con una capacidad de 4 litros y un rango de temperatura de calentamiento de RT a 180 °C.
  • Un conjunto de condensador de vidrio vertical de alta eficiencia con receptor de 1 L y matraz evaporador, así como la bomba de vacío VACSTAR lite con controlador de vacío VC 10 lite y el RC Enfriador de recirculación de 2 litros
  • RV 10 digital es un compañero de laboratorio robusto y confiable. Su volumen de baño optimizado permite tiempos de calentamiento rápidos.
  • La unidad condensadora tiene tubos de vidrio de diseño especial que utilizan los 1500 cm² superficie extremadamente eficiente
  • La interfaz RS 232 permite el control remoto a través del software. labworldsoft™ . El baño calefactor se controla desde la unidad principal a través de la interfaz IR.
  • La bomba de vacío VACSTAR lite incluida ahorra mucho espacio y alcanza un vacío mínimo de 9 mbar. Se controla mediante el controlador de vacío VC 10 lite suministrado.
  • Además de controlar el enfriador de recirculación, el controlador también permite el ajuste manual del vacío, así como el funcionamiento controlado por programa.
  • El compacto RC El enfriador recirculante de 2 litros con una potente capacidad de enfriamiento de 400 vatios y una potente bomba de presión y succión (0,35 bar) está diseñado para tareas de enfriamiento simples hasta -10 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 100/240 V
Capacidad (métrico) 4 L
Velocidad De 5 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 180 °C
Material (recubrimiento) Sin revestimiento
Clasificación IP IP20
Tipo Sistema de rotavapor
Tipo de tapón Reino Unido