Learn More
Labconco™ Sistema de evaporación en seco RapidVap N2/48
Código de producto. 11786409 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
Hasta 500 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
11786409 Hasta 500 rpm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11786409 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7910013
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Acelere la evaporación de hasta 48 muestras pequeñas u 8 grandes a la vez. El sistema de evaporación en seco Labconco™ RapidVap N2/48 es un evaporador de nitrógeno por soplado con calentamiento de bloque seco y movimiento de vórtice para ofrecer un sistema más eficiente y automático que los evaporadores giratorios o los baños de agua.
  • Velocidades de evaporación rápidas (cloruro de metileno: 7,3 ml/minuto/tubo; agua: 1,1 ml/minuto/tubo)
  • El bloque tiene 8 compartimentos con 6 puertos cada uno para manipular hasta 48 tubos de muestra pequeños o hasta ocho tubos de 600 ml.
  • Se puede usar con una amplia gama de productos químicos agresivos
  • Para su uso en el metabolismo y desarrollo de fármacos, la investigación biológica, la química combinatoria, las pruebas medioambientales, la medicina legal y la toxicología
  • Flujo de nitrógeno controlado por microprocesador, sistema de calentamiento y motor vórtice, con pantalla LCD de fácil lectura.
  • El nitrógeno se inyecta directamente sobre 2, 4, 6 u 8 muestras en el colector para reducir la presión parcial, acelerar la evaporación y eliminar el solvente que se evapora.
  • Sistema de calefacción de bloque seco, 1000 W, suministra una cantidad controlada de calor hasta 100 °C
  • El movimiento de vórtice aumenta el área de superficie para una evaporación más rápida
  • El motor sin mantenimiento proporciona una potencia suave de velocidad variable para impulsar el movimiento del vórtice hasta 500 rpm.
  • Cámara de aluminio revestida de PTFE y bloque de muestra de 8 posiciones
  • Base de gabinete de aluminio fundido con revestimiento de epoxi y carcasa superior de termoplástico acrílico/PVC
  • Tapa de vidrio con dos abrazaderas con tapa
  • La junta sin fenol proporciona un sellado completo
  • Único Cool-Zone Aísla la muestra que queda en el tallo del material de vidrio para permitir el procesamiento hasta el punto final deseado, que puede no ser la sequedad completa.
  • La alarma indica la finalización del ciclo, de modo que las muestras se pueden dejar desatendidas durante la operación
  • Se pueden almacenar en la memoria hasta 9 programas diferentes configurados por el usuario para configurar parámetros fácilmente: tiempo, calor, velocidad del vórtice, número de posiciones de nitrógeno activo
  • Todos los componentes mecánicos están aislados de los vapores y los gases químicos para una vida útil más larga
Especificaciones
Peso (métrico) 49 kg
Peso (imperial) 107 lb
Tensión 230 V
Velocidad Hasta 500 rpm
Pantalla LCD
Para utilizar con (aplicación) Evaporación/secado de muestras
Material (recubrimiento) PFTE
Para utilizar con (equipo) Nitrógeno (velocidad de flujo ≥ 3,5 CFM/100 LPM) y regulador de presión de gas
Incluye Enlace RS-232 de dos vías
Temperatura máxima 100 °C
Vataje 1000 w
Requisitos eléctricos 4,5 A
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 55,1 x 48,3 x 34,3 cm
Material Aluminio
Tipo de controlador Microprocesador
Certificaciones CE
Garantía 1 año
Tipo Evaporador rotatorio
Frecuencia 50/60 Hz
Temporizador Sí