Learn More
IKA Solución de arranque RV 3 V
Código de producto. 31007821 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Reino Unido
Suiza
UE
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón
31007821 Reino Unido
31007826 UE
31007819 Suiza
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31007821 Proveedor IKA N.º de proveedor 0010013948
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Conjunto RV 3 VC rentable con baño ecológico HB, condensador vertical, bomba VACSTAR lite, controlador VC 10 lite y RC Enfriador R290 de 2 litros
  • La solución de arranque RV 3 es el paquete completo y rentable para la configuración de su evaporador rotatorio.
  • Además del evaporador rotatorio RV 3 V, el paquete incluye el baño calefactor ecológico HB con una capacidad de 4 litros y un rango de temperatura de calentamiento de RT a 99 °C.
  • Un conjunto de condensador de vidrio vertical de alta eficiencia con receptor de 1 L y matraz evaporador, así como
  • Bomba de vacío VACSTAR lite con controlador de vacío VC 10 lite y el RC Enfriador recirculante de 2 litros. Se incluyen todos los componentes y conexiones necesarios para su funcionamiento.
  • El evaporador rotativo RV 3 es el modelo de entrada ideal del IKA portafolio de evaporadores rotativos
  • La bomba de vacío VACSTAR lite incluida ahorra mucho espacio y alcanza un vacío mínimo de 9 mbar.
  • El compacto RC El enfriador recirculante de 2 litros con una potente capacidad de enfriamiento de 400 vatios y una potente bomba de presión y succión (0,35 bar) está diseñado para tareas de enfriamiento simples hasta -10 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 100/240 V
Capacidad (métrico) 4 L
Velocidad De 20 a 300 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 99 °C
Material (recubrimiento) Sin revestimiento
Clasificación IP IP20
Tipo Sistema de rotavapor
Tipo de tapón Reino Unido