Learn More
IKA Solución de arranque automático RV 10 V
Código de producto. 31007830 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Reino Unido
Suiza
UE
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón
31007830 Reino Unido
31007829 UE
31007823 Suiza
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31007830 Proveedor IKA N.º de proveedor 0010014911
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Evaporador rotatorio totalmente automatizado con control digital, bomba de vacío y enfriador: ideal para flujos de trabajo de laboratorio automatizados y exigentes.
  • La solución de arranque automático RV 10 es el paquete completo y rentable para la configuración de su evaporador rotatorio.
  • Además del evaporador rotatorio RV 10 auto, el paquete incluye el baño calefactor HB digital con una capacidad de 4 litros y un rango de temperatura de calentamiento de RT a 180 °C.
  • La bomba de vacío VACSTAR lite y el enfriador de recirculación RC 2 litros. Se incluyen todos los componentes y conexiones necesarios para su funcionamiento.
  • El RV 10 automático es el buque insignia de la IKA Línea de productos de evaporadores rotativos. Entre otras características, impresiona por su manejo innovador e intuitivo a través de una brillante pantalla gráfica a color TFT, un controlador de vacío integrado, monitoreo del agua de enfriamiento y sofisticados estándares de seguridad.
  • El RV 10 auto ofrece todas las características para un funcionamiento eficiente, seguro y económico. Esto incluye la regulación automática del vacío y la cantidad de agua de refrigeración.
  • El ciclo de limpieza ajustable individualmente del controlador de vacío reduce el intervalo de mantenimiento y, al mismo tiempo, prolonga la vida útil del sistema.
  • La bomba de vacío VACSTAR lite incluida ahorra mucho espacio y alcanza un vacío mínimo de 9 mbar. Se controla directamente mediante la unidad de accionamiento RV 10 auto mediante el cable de datos suministrado y permite la detección automática del punto de ebullición.
  • El enfriador de recirculación compacto RC 2 lite con una potente capacidad de enfriamiento de 400 vatios y una potente bomba de presión y succión (0,35 bar) está diseñado para tareas de enfriamiento simples hasta -10 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 100/240 V
Capacidad (métrico) 4 L
Velocidad De 5 a 300 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 180 °C
Material (recubrimiento) Sin revestimiento
Clasificación IP IP20
Tipo Sistema de rotavapor
Tipo de tapón Reino Unido