Learn More
IKA™ Evaporador giratorio RV 3 con condensador de hielo seco
Código de producto. 17277489 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de condensador:
Hielo seco, vertical
Hielo seco, vertical, recubierto
Requisitos eléctricos:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de condensador Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
17277489 Hielo seco, vertical, recubierto Enchufe de la UE cada uno
17287489 Hielo seco, vertical Enchufe de la UE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17277489 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010006362
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
El evaporador rotativo RV 3 con condensador de hielo seco es el modelo básico manual de la familia de evaporadores rotativos IKA™.Las pantallas digitales para la velocidad y la temperatura del baño de calentamiento garantizan un control óptimo de to
  • Nuevo baño de calentamiento de 4 l con asas de transporte
  • Función de elevación de seguridad integrada en caso de fallo del suministro eléctrico
  • Botón de bloqueo para fijar la temperatura del baño de calentamiento
  • Mecanismo de bloqueo con indicador que muestra la posición desbloqueada del tubo de vapor
  • Mecanismo de sujeción de matraces con función de extracción integrada para facilitar el intercambio de matraces de evaporación
  • Elevación manual para una colocación precisa del instrumental de vidrio
  • Ángulo de inmersión ajustable
  • Diseño ambidiestro para la manipulación manual con una sola mano
  • Velocidad que oscila entre 20 y 300 rpm
  • La baja tensión del dispositivo (24 V) garantiza la seguridad del usuario
  • Compatible con toda la gama de instrumental de vidrio IKA RV 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso (métrico) 28,3 kg
Tensión 100/240 V
Capacidad (métrico) 1 L
Velocidad De 20 a 300 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 99 °C
Superficie de refrigeración 1500 cm2
Incluye Unidad motriz, baño de calentamiento HB eco y condensador de hielo seco RV 10.4
Tipo de motor CC
Requisitos eléctricos Enchufe de la UE
Tipo de condensador Hielo seco, vertical, recubierto
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 330 x 440 x 530 mm
Certificaciones CE
Garantía 2 + 1 año
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo RV 3