Learn More
IKA™ Evaporador giratorio digital RV 10 con condensador de hielo seco
Código de producto. 17297489 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de condensador:
Hielo seco, vertical
Hielo seco, vertical, recubierto
Requisitos eléctricos:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de condensador Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
17297489 Hielo seco, vertical, recubierto Enchufe de la UE cada uno
17207499 Hielo seco, vertical Enchufe de la UE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17297489 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010006364
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El diseño ergonómico y compacto y las funciones innovadoras del evaporador giratorio digital RV 10 con condensador de hielo seco lo convierten en un instrumento fiable y sólido para todos los procesos de destilación.
  • Cuenta con un baño de calentamiento y un circuito de seguridad ajustable
  • La unidad ergonómica de funcionamiento hace que el uso sea sencillo y seguro
  • Elevador motorizado con función de parada de seguridad que levanta automáticamente el pistón del evaporador del baño de calentamiento
  • Reconocimiento de posición final ajustable para proteger el vidrio
  • Rango de velocidad de 20 a 270 rpm con arranque suave de 100 rpm
  • Pantalla digital de velocidad
  • Se mueve a la derecha y a la izquierda en funcionamiento en intervalos para el proceso de secado
  • Función de temporizador para controles de intervalo de tiempo
  • Baño de calentamiento de agua/aceite con asas de transporte integradas para mayor seguridad
  • Interfaz de infrarrojos para la transferencia de datos desde el baño de calentamiento a la unidad de control
  • Interfaz RS 232 para el funcionamiento remoto de PC con labworldsoft
  • Funcionamiento automático con labworldsoft
  • Adecuado para DIN EN 12697-3 (prueba de asfalto para asfalto caliente)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso (métrico) 20 kg
Tensión 100/240 V
Capacidad (métrico) 1 L
Velocidad De 5 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 180 °C
Superficie de refrigeración 620 cm2
Incluye Unidad motriz, baño de calentamiento digital HB y condensador de hielo seco RV 10.4
Tipo de motor CC
Requisitos eléctricos Enchufe de la UE
Tipo de condensador Hielo seco, vertical, recubierto
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 440 x 500 x 430 mm
Exactitud de temperatura ±1 °C
Certificaciones CE
Garantía 2 + 1 año
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo RV 10
Temporizador Sí