Learn More
Cole-Parmer™ Evaporador giratorio Stuart™, condensador de bobina diagonal, con revestimiento de plástico
Código de producto. 15806232
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15806232 2 l cada uno
1 options
Código de producto. 15806232 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 1634060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3860.00€
    3504.20€ / paquete de 1
    Ahorro 355.80€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Rotavapor digital compacto, con conjunto de instrumental de vidrio de laboratorio diagonal, ideal para la extracción con disolventes en una campana extractora de humos donde hay restricciones de altura. Con revestimiento de plástico para proporcionar una
  • Control digital
  • Se puede orientar para personas diestras o zurdas
  • Mecanismo de elevación de contrapeso sencillo
  • Recorrido de líquido de vidrio/PTFE para inercia química
  • Junta de vacío de PTFE impregnada con grafito de larga vida útil
  • Sistema de expulsión de tubos de vapor y matraces eficaz
Un rotavapor es una unidad de destilación que incorpora un condensador eficaz con un matraz de muestras rotatorio. Dado que el matraz que contiene el disolvente gira, se transfiere continuamente una fina capa de líquido a lo largo de toda la superficie interior. Esto proporciona una gran superficie para la evaporación; además, la muestra o el matraz Florentino se pueden calentar mediante un accesorio de baño para acelerar el proceso. Todo el sistema se ha diseñado para ser hermético al vacío; se puede conectar una bomba de vacío para reducir la presión total y, por tanto, el punto de ebullición de la muestra.
La versión con revestimiento de plástico proporciona una mayor seguridad cuando el instrumental de vidrio se utiliza en condiciones de vacío. El revestimiento de plástico garantiza que las lesiones del operador sean menos probables si algún componente de vidrio falla mientras está bajo vacío. La seguridad añadida de un revestimiento de plástico también da al operador tiempo suficiente para transferir cualquier producto químico potencialmente peligroso a un recipiente adecuado sin que se derrame.
  • Cada unidad también se suministra con un sistema de liberación de vacío fácil de usar y un sistema de suministro continuo, lo que permite extraer más disolvente en el matraz Florentino rotatorio sin necesidad de detener el funcionamiento.
  • El evaporador giratorio RE400 se suministra con un condensador de vidrio orientado en diagonal para realizar destilaciones estándar.
  • Juego de vidrio 400P
    Condensador de bobina diagonal con revestimiento de plástico, tubo de vapor para condensador diagonal, matraz receptor de 1000 ml con revestimiento de plástico, matraz Florentino de 1000 ml con revestimiento de plástico, tubo de suministro con llave de paso, junta de vacío, clip de unión cónico, clip de unión esférica. (Tenga en cuenta que el instrumental de vidrio con revestimiento de plástico está limitado a 80 °C y, por lo tanto, no es adecuado para su uso con el baño de aceite RE400 OB)
Especificaciones
Vacío máx. 3 mmHg
Tensión 100/240 V
Capacidad (métrico) 2 l
Velocidad De 10 a 310 rpm
Pantalla Digital
Tipo de motor De CC sin escobillas
Tipo de condensador Diagonal
Tipo de matraz compatible Muestra: Con forma de pera TS29/38, receptor: Matraz redondo S35/20
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) De 385 x 335 x 470 a 610 mm
Certificaciones CE
Garantía 3 años
Frecuencia 50/60 Hz