UserName
Isopropanols
Isopropanoles
El isopropanol (IPA), también conocido como 2-propanol, es un disolvente versátil que se utiliza en química analítica, cromatografía, limpieza y preparación de muestras. Es importante elegir el grado adecuado: los grados HPLC y LC/MS ayudan a reducir el ruido de fondo y mejoran la reproducibilidad del método, mientras que los grados ACS y analíticos permiten realizar flujos de trabajo rutinarios fiables. En esta selección, encontrará isopropanoles adecuados para cromatografía, análisis de trazas y necesidades diarias de laboratorio, disponibles en tamaños de envase populares para un almacenamiento eficiente en el laboratorio. Explore las opciones de confianza de Fisher Chemical, Honeywell (incluidas las gamas Fluka y Research Chemicals) y JT Baker para satisfacer los requisitos de su aplicación, las necesidades de documentación y las expectativas de pureza.
Isopropanol, para HPLC, Fisher Chemical™
Botella de vidrio ámbar, 2,5 l.
Isopropanol, for HPLC, Fisher Chemical™
Isopropanol, 99,5+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Botella de vidrio, 2,5 l.
Isopropanol, 99.5+%, pure
2-Propanol, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
2.5 L.
2-Propanol, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas
Complete su pedido: grandes ofertas
Isopropanoles para rendimiento HPLC
Reduzca la variabilidad y favorezca una cromatografía consistente con opciones fiables de IPA de grado HPLC.
Isopropanols for HPLC performance
Listo para flujos de trabajo LC/MS
Elija IPA adecuado para LC/MS para ayudar a minimizar el fondo y proteger la sensibilidad en análisis a nivel de trazas.
Ready for LC/MS workflows
Preguntas frecuentes
El isopropanol y el 2-propanol son la misma sustancia química (también conocida como propan-2-ol o IPA). Los nombres varían según el proveedor y la calidad, pero el disolvente es idéntico. Elija en función del nivel de pureza y los requisitos de la aplicación, como las opciones de grado HPLC de Fisher Chemical o LC/MS de Honeywell para trabajos analíticos sensibles.
Para cromatografía, elija isopropanol de grado HPLC para minimizar las impurezas que pueden afectar a la estabilidad y la retención de la línea de base. Busque especificaciones y documentación coherentes. Los grados de cromatografía de Fisher Chemical y Honeywell se utilizan habitualmente cuando la reproducibilidad es importante, especialmente para métodos HPLC rutinarios y flujos de trabajo validados.
El isopropanol de grado LC/MS está diseñado para reducir los residuos no volátiles y las señales de fondo que pueden suprimir la ionización. Elija productos etiquetados como LC/MS (por ejemplo, Honeywell CHROMASOLV LC-MS) cuando realice análisis de trazas, limpie sistemas LC/MS o prepare fases móviles en las que la sensibilidad y la limpieza sean fundamentales.
El contenido de agua puede afectar a las reacciones sensibles a la humedad, al rendimiento de la limpieza y a los resultados de la cromatografía. Un mayor contenido de agua puede alterar la fuerza de elución y afectar a la consistencia de la separación. Cuando el control del agua sea importante, elija grados documentados.
Guarde el isopropanol bien cerrado en un lugar fresco y bien ventilado, lejos de fuentes de ignición, siguiendo los procedimientos de seguridad de su centro y la ficha de datos de seguridad (FDS). Mantenga los envases sellados para reducir la contaminación y la absorción de agua. Los envases de mayor tamaño de Fisher Chemical, Honeywell Fluka o JT Baker pueden servir para el almacenamiento en el laboratorio si se gestionan según las normas de almacenamiento de productos inflamables.
El IPA se utiliza ampliamente para la limpieza de material de vidrio e instrumentos, el enjuague con disolventes, la preparación de muestras y los flujos de trabajo de cromatografía. Los grados HPLC y LC/MS son adecuados para métodos analíticos, mientras que los grados ACS/analíticos son adecuados para tareas de laboratorio rutinarias. Marcas como Fisher Chemical y JT Baker ofrecen opciones de diferentes grados y volúmenes para satisfacer las distintas necesidades de los laboratorios.
Muchos laboratorios se estandarizan con proveedores establecidos para obtener especificaciones y disponibilidad consistentes. Fisher Chemical se elige con frecuencia para cromatografía y grados de laboratorio generales, Honeywell (incluidos Fluka y Research Chemicals) para opciones analíticas y LC/MS, y JT Baker para disolventes de alta calidad que admiten entornos regulados o basados en métodos.
Las mejores marcas