Learn More
Isopropanol, Optima™ de grado LC/MS, Fisher Chemical™
Código de producto. 10091304 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
4 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10091304 1 L Botella ámbar de cuello ancho 1 litro
10783447 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10684355 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10001314 4 L Frasco de vidrio 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10091304 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A4611
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
2-propanol, > -99,90 %, C3H8O, número CAS: 67-63-0, isopropanol, 2-hidroxipropano, alcohol isopropílico, alkolave, hartosol, dimetilcarbinol, avantina, alcohol sec-propílico, petrohol, 2-propanol, 2,5 l, informe AU a 254 nm, informe AU a 230 nm, informe AU a 210 nm, informe AU a 220 nm | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
2-propanol, > -99,90 %, C3H8O, número CAS: 67-63-0, petrohol, alcohol isopropílico, isopropanol, alcohol sec-propílico, dimetilcarbinol, 2-hidroxipropano, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantine, 4 L, informe AU a 254 nm, informe AU a 210 nm, informe AU a 230 nm, informe AU a 220 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL 11674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
pH 7
Punto de fusión -89,5 °C
Absorbancia Informar AU a 210 nm, Reporta AU a 220nm, Reporta AU a 230 nm, Reporta AU a 254 nm
Color Incolora
Densidad 0.785g/cm³
Cantidad 1 L
Identificación Superar pruebas
Envase Botella ámbar de cuello ancho
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza También cumple las especificaciones ACS
Residuos después de la evaporación 1 ppm máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo Ensayo: ≥99,90%
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Presión de vapor 43 mmHg a 20 °C
Viscosidad 2,27 mPaS a 20 °C
Agua 0,05% máx.
Índice Merck 15, 5254
Punto de ebullición 81 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥99,90%
Grado OPTIMA™ LC-MS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iso-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol