Learn More
Piedra pómez, granular, 4 a 6 mm, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15665730 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15665730 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15675730 250 g Frasco de polietileno 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15665730 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 517531KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Granular, 4-6 mm
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1332-09-8
Fórmula molecular Al2O5Si
Peso molecular (g/mol) 162.04
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
Clave InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76973482
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-propanoiloxi-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenanil-17-il]-2-oxoetil] 2,2,3,3,3-pentoteropentopentato
SMILES O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pumice stone
Envase Frasco de polietileno
Olor Odorless
Color Gris
Cantidad 1 kg
Número UN NONH for all modes of transport