Learn More
Bromoetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10173250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10173250 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10031810 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene sustancias que reducen la capa de ozono. De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1005/2009, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10173250 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154215000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.90€
    45.65€ / 500 ml
    Ahorro 5.25€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene sustancias que reducen la capa de ozono. De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1005/2009, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 74-96-4 | C2H5Br | 108.966 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74-96-4
Fórmula molecular C2H5Br
Número MDL MFCD00000232
Clave InChI RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl bromide, ethane, bromo, 1-bromoethane, monobromoethane, bromic ether, hydrobromic ether, bromure d'ethyle, ethylbromide, etylu bromek, halon 2001
PubChem CID 6332
Nombre IUPAC bromoetano
SMILES CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoethane
Nombre de nota Pure
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5Br
Índice de refracción 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589nm)
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, 88
Índice Merck 15, 3826
Peso molecular (g/mol) 108.966
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.97
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Grado Extra puro
Forma física Líquido