Learn More
Isopropanol, para HPLC, Fisher Chemical™
Código de producto. 10284250 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10284250 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10674732 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10641203 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10284250 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/7507/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.25€
    80.10€ / 1 litros
    Ahorro 13.15€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
C3H8O, número de CAS-67-63-0, avantina, dimetilcarbinol, 2-propanol, alkolave, 2-hidroxipropano, hartosol, isopropanol, alcohol sec-propílico, alcohol isopropílico, petrohol, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:17824, incoloro, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propano-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60,096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL 11674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
pH 7
Punto de fusión -89,5 °C
Color Incolora
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 43 mmHg a 20 °C
Viscosidad 2,27 mPaS a 20 °C
Punto de ebullición 81 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 60,1g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propan-2-ol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol