Learn More
Calcium chloride dihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Solstice
Código de producto. 15673380 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15673380 2.5 kg 2.50 Kg
15683380 500 g 500 g
15663380 1 kg 1 Kg
15603390 6 x 2.5 kg paquete de 6
15693380 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15673380 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 313072.5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-04-8
Fórmula molecular CaCl2 · 2H2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Chloride Dihydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Cantidad 2.5 kg
Número MDL MFCD00149613
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.01g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS/Puriss. p.a.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.