Learn More
Piridina, puriss. p.a., reactivo ACS, ≥99,5%, Solstice
Código de producto. 15673980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 kg
Envase:
Bidón de metal
Tamaño de la unidad:
200 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15673980 200 kg Bidón de metal 200 Kg
1 options
Código de producto. 15673980 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 33501200KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11995.00€
    9659.42€ / 200 Kg
    Ahorro 2335.58€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
puriss. p.a., Reactivo ACS, ≥ 99,5 %
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine
Nombre de nota puriss. p.a., reactivo ACS, ≥99,5%
CAS 110-86-1
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0.98 g/cm3
Cantidad 200 kg
Temperatura de inflamación de 20 °C
Envase Bidón de metal
Fórmula molecular C5H5N
Fórmula lineal C21H14Br4O5S
Número MDL MFCD00005874
Número UN UN1282
Beilstein 103233
Sinónimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Punto de ebullición de 115 °C
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
Nombre IUPAC piridina
Peso molecular (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1
Porcentaje de pureza >99.5%
Grado ACS