Learn More
Permanganato potásico, puriss p.a., reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15673390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
25 Kg
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15673390 500 g 500 g
15633390 100 g 100 g
15643390 1 kg 1 Kg
15653390 2.5 kg 2.50 Kg
15663390 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15673390 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31404500G
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. farmacopea europea,≥99 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-64-7
Fórmula molecular KMnO4
Peso molecular (g/mol) 158.032
Número MDL MFCD00011364
Clave InChI VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
Nombre IUPAC Potasio;permanganato
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Permanganate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Cantidad 500 g
Número UN 1490
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.03g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS/Puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium permanganate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium permanganate