Learn More
1,4-Dioxane, ACS, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15676700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de aluminio
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15676700 1 L Frasco de aluminio 1 litro
15698450 4 L Frasco de aluminio 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15676700 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 6769341L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,0%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-91-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00006571
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
SMILES C1COCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxane
Punto de fusión 12°C
Color Incolora
Densidad 1.034g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.22
Punto de ignición 356°C
Olor Aromatic
Envase Frasco de aluminio
Forma física Líquido
Presión de vapor 27mmHg (20°C), 40mmHg (25°C)
Número UN UN1165
Beilstein 102551
Punto de ebullición 100°C to 104°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%