Espectrofotómetros UV-Vis
Mida la absorbancia de luz UV y visible de una muestra con nuestros espectrofotómetros de sobremesa y portátiles de marcas líderes. Con diferentes longitudes de onda y amplios espectros de banda, nuestros espectrofotómetros son adecuados para analizar la pureza de las muestras, la cuantificación de ácidos nucleicos y proteinas y el control de calidad.
Enlaces útiles
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas
Código de producto 11400539
Jenway™ Espectrofotómetro UV/visible 6305
Código de producto 9510003
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros Evolution™ One/One Plus UV-Vis
Código de producto 15179702
Jenway™ Espectrofotómetro de haz único UV/Visible modelo 7315
Código de producto 7160112
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros Orion™ AquaMate Vis y UV-Vis
Código de producto 7145773
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro BioMate™ 160 UV-Vis
Código de producto 11485089
Bibby Scientific™ Espectrofotómetro Jenway™ Modelo 7305
Código de producto 11490529
Jenway™ Espectrofotómetro visible
Código de producto 15335741
Cole-Parmer™ Espectrofotómetro modelo Jenway™ 6850 con documentación IQ/OQ
Código de producto 13101744
Jenway™ Espectrofotómetro de haz único visible modelo 731001
Código de producto 15787567
Jenway™ Espectrofotómetro Genova Bio de la serie 72
Código de producto 13236389
Jenway™ Espectrofotómetro de doble haz variable
Imprescindible
Código de producto 4532034
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro SPECTRONIC™ 200
Código de producto 8430009
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros GENESYS™ 40/50 Vis/UV-Vis
Código de producto 12201012
Jenway™ Espectrofotómetro de ciencias biológicas Genova Plus
Código de producto 7161470
Cole-Parmer™ Espectrofotómetros de barrido UV/visible de la serie Jenway™ 76 con conectividad CPLive™
Código de producto 9510005
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros Evolution™ Pro UV-Vis
Completa tu pedido - Grandes ofertas
Código de producto 15373519
Thermo Scientific™ Accesorios termostáticos Evolution™ Peltier
Código de producto 10412121
Eppendorf™ UVette™
Código de producto 10104323
Eppendorf™ Filtro UV-VIS secundario
FAQ
Un espectrofotómetro UV-Vis es un instrumento analítico que mide la absorbancia o transmisión de la luz ultravioleta (UV) y visible (Vis) en una muestra. Opera en un rango de longitud de onda de aproximadamente 200 a 800 nanómetros, abarcando los espectros de luz UV y visible.
Funciona de la siguiente manera:
El instrumento utiliza una fuente de luz que emite luz UV y visible. La luz se dirige a través de un monocromador, que aísla longitudes de onda específicas. La longitud de onda seleccionada atraviesa la muestra. La luz que atraviesa la muestra se detecta y se mide. El instrumento calcula la absorbancia o transmisión de la luz en la muestra y muestra los resultados.
La espectrofotometría UV-Vis se utiliza comúnmente en diversos campos, como la química, la biología y las ciencias ambientales, para aplicaciones como:
- Determinación de la concentración de una sustancia en solución
- Caracterización de las propiedades ópticas de los materiales
- Análisis de la cinética de las reacciones químicas
- Estudio de los espectros de absorción de compuestos
El principio fundamental de la espectrofotometría UV-Vis es la Ley de Beer-Lambert, que relaciona la absorbancia de la luz con la concentración de las especies absorbentes en la muestra:
- A=ϵ⋅c⋅l
- donde:
- A es la absorbancia
- ϵ es la absortividad molar
- C es la concentración de la muestra
- l es la longitud del camino óptico de la celda de muestra
La espectroscopia UV-Vis puede proporcionar una gran cantidad de información sobre una muestra, incluyendo:
- Concentración de una sustancia: Aplicando la ley de Beer-Lambert, la espectroscopia UV-Vis puede determinar la concentración de una especie absorbente en una solución. Esto es particularmente útil en análisis cuantitativos.
- Espectro de absorción: Proporciona el espectro de absorción de una sustancia, que es una gráfica de la absorbancia frente a la longitud de onda. Esto permite identificar y caracterizar sustancias basándose en sus características espectrales únicas.
- Composición química: Analizando los picos de absorción, se puede inferir información sobre la composición química y la estructura de un compuesto. Los diferentes grupos funcionales absorben la luz a longitudes de onda características.
- Pureza de una muestra: La presencia de impurezas a menudo se detecta mediante picos de absorción inesperados o desviaciones en el espectro de absorción esperado.
- Cinética de la reacción: La espectroscopia UV-Vis permite estudiar la cinética de las reacciones químicas mediante el monitoreo de los cambios en la absorbancia a lo largo del tiempo. Esto ayuda a comprender las velocidades y los mecanismos de reacción.
- Interacciones moleculares: Se puede utilizar para estudiar las interacciones entre moléculas, como la unión de un ligando a una proteína. Los cambios en el espectro de absorción pueden indicar cambios conformacionales o la formación de complejos.
- Análisis de color: El color de una sustancia, relacionado con su absorción en el rango visible, se puede analizar cuantitativamente mediante espectroscopia UV-Vis. Esto es útil en industrias como la alimentaria, la textil y la de pinturas.
- Fotoestabilidad y degradación: La UV-Vis se puede utilizar para estudiar la estabilidad de compuestos bajo exposición a la luz mediante el monitoreo de los cambios en sus espectros de absorción a lo largo del tiempo.
Al seleccionar un espectrofotómetro UV-Vis, considere los siguientes cinco factores clave para garantizar que satisfaga sus necesidades específicas:
- Rango de longitud de onda y resolución: Asegúrese de que el instrumento cubra el rango necesario para sus aplicaciones. Los espectrofotómetros UV-Vis estándar suelen cubrir de 200 a 800 nm, pero algunas aplicaciones pueden requerir rangos más amplios. Una mayor resolución (menor ancho de banda) permite una mejor diferenciación entre características espectrales poco espaciadas. Asegúrese de que la resolución cumpla con los requisitos de sus análisis.
- Exactitud y precisión: La exactitud fotométrica se refiere a la precisión con la que el instrumento puede medir la absorbancia o la transmitancia. Una alta exactitud fotométrica es crucial para un análisis cuantitativo fiable. La reproducibilidad se refiere a la capacidad del instrumento para proporcionar resultados consistentes en múltiples mediciones. Una alta precisión es importante para la reproducibilidad y la fiabilidad.
- Sensibilidad y límites de detección: La capacidad del espectrofotómetro para detectar pequeños cambios en la absorbancia es especialmente importante para muestras de baja concentración. Considere la concentración mínima de analito que el instrumento puede detectar con precisión.
- Manejo y rendimiento de las muestras: Asegúrese de que el espectrofotómetro sea compatible con los tipos y tamaños de cubetas que planea utilizar. Si necesita analizar una gran cantidad de muestras, busque funciones como muestreadores automáticos o soportes multicelda que puedan automatizar y acelerar el proceso.
- Software y análisis de datos: El software debe ser fácil de usar e intuitivo, lo que facilita su operación y el análisis de datos. Asegúrese de que el software proporcione las herramientas necesarias para el procesamiento de datos, como la identificación de picos, la corrección de la línea base y el análisis cuantitativo. Compruebe si el software permite exportar fácilmente los datos en formatos compatibles con otras herramientas de análisis que utilice.
Otras consideraciones podrían incluir el tamaño y el tamaño del instrumento, la facilidad de mantenimiento y las opciones de soporte y garantía del fabricante. Seleccionar el espectrofotómetro UV-Vis adecuado implica equilibrar estos factores en función de sus necesidades analíticas específicas y su presupuesto.