Learn More
Jenway™ Espectrofotómetro de haz único visible modelo 731001
Código de producto. 13101744
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro visible
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
13101744 Espectrofotómetro visible cada uno
1 options
Código de producto. 13101744 Proveedor Jenway™ N.º de proveedor 8305817
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4965.00€
    3573.47€ / paquete de 1
    Ahorro 1391.53€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Ideal para análisis rutinarios en laboratorios clínicos, veterinarios, farmacéuticos y de control de calidad.
Los espectrofotómetros de la serie 73 utilizan software basado en iconos y tienen un sistema de navegación mejorado para un uso intuitivo y sencillo. La gama de la serie 73 consta de cuatro modelos: Los modelos 7300 y 7305 son espectrofotómetros básicos sin barrido con modos de medición para absorbancia, % de transmitancia y concentración. Este modelo 7310 y el modelo 7315 son espectrofotómetros de barrido avanzados que tienen modos de medición adicionales para barrido espectral, cinética y cuantificación. El 7310 y 7315 tienen la función adicional de un puerto USB de fácil acceso que permite guardar los resultados y métodos directamente en un dispositivo de memoria USB.
  • Software controlado por iconos
  • Tamaño reducido
  • Capacidades de autorregistro
  • Guarde los métodos y resultados en un dispositivo de memoria USB
  • Garantía de tres años
  • Con una amplia gama de accesorios disponible, los espectrofotómetros de la serie 73 son ideales para pruebas rutinarias en laboratorios clínicos, veterinarios, farmacéuticos y de control de calidad
Especificaciones
Concentración De – 300 a 9999
Fondo (métrico) 400 mm
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Ancho de banda espectral 5 nm
Tipo Espectrofotómetro visible
Wavelength Range De 320 nm a 1000 nm
Altura (métrico) 220 mm
Diseño óptico Haz único
Resolución 1 nm
Garantía 3 años
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Peso (métrico) 6 kg
Anchura (métrico) 275 mm