Learn More
Jenway™ Espectrofotómetro de doble haz variable
Código de producto. 13236389
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
13236389 200 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13236389 Proveedor Jenway™ N.º de proveedor 8307006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9805.00€
    8956.84€ / paquete de 1
    Ahorro 848.16€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Utilice este espectrofotómetro para análisis de fotometría, concentración, longitud de onda múltiple, barrido espectral, cinética, cuantificación, ADN/ARN y proteínas. Los espectrofotómetros de doble haz variable Jenway™ cuentan con una óptica de alta estabilidad y dos detectores, lo que optimiza la precisión de la medición.
  • Espectrofotómetro de doble haz con óptica de alta estabilidad
  • Ancho de banda espectral variable 0,5, 1, 2, 4, 5 nm
  • Interfaz de usuario integrada
  • Puerto USB para almacenamiento de datos
  • Cumple con los requisitos de la Farmacopea Europea
  • Software para PC Jenway Prism incluido de serie
  • Amplia gama de accesorios disponibles
  • Garantía de 1 año
Especificaciones
Concentración Desde 0 hasta 99999
Fondo (métrico) 450 mm
Fuente de luz Halógeno de tungsteno/deuterio
Ancho de banda espectral 0,5, 1, 2, 4, 5 nm Variable
Tipo Espectrofotómetro de doble haz variable
Tensión 230 V
Wavelength Range De 190 a 1100 nm
Requisitos eléctricos 120 VA, 220/110 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Ideal para control de calidad, investigación general, aplicaciones farmacéuticas, bioquímicas y de laboratorio clínico
Altura (métrico) 200 mm
Ruido 0,0005A
Diseño óptico Doble
Resolución 0,1 %T, 0,001 A
Velocidad de barrido De 100 a 2000 nm/min.
Luz difusa < 0,05 % T a 220 y 360 nm
Exactitud de la longitud de onda ±0,3 nm (con un ancho de banda de 0,5 y 1 nm) ±0,5 (con un ancho de banda de 2, 4 y 5 nm)
Peso (métrico) 22 kg
Anchura (métrico) 600 mm
Frecuencia 60 Hz