Learn More
Cole-Parmer™ Espectrofotómetro modelo Jenway™ 6850 con documentación IQ/OQ
Código de producto. 15335741
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15335741 200 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15335741 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 8307008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12255.00€
    11595.48€ / paquete de 1
    Ahorro 659.52€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Especificaciones
Concentración Desde 0 hasta 99999
Conexiones Software para PC en CD ROM con conexión USB
Fondo (métrico) 450 mm
Fuente de luz Halógeno de tungsteno/deuterio
Ancho de banda espectral 0, 5, 1, 2, 4, 5 nm
Tipo Espectrofotómetro
Tensión 230 V
Wavelength Range De 190 a 1100 nm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Control de calidad, investigación general y aplicaciones farmacéuticas, bioquímicas y de laboratorio clínico.
Altura (métrico) 200 mm
Incluye Documento IQ/OQ
Interfaz Integrado
Tiempo de medición 12 h
Diseño óptico Doble haz
Pruebas de conformidad con la farmacopea Sí
Photometric Accuracy Including Standard Tolerance ± 0, 002 A (0-0, 5 A) ± 0, 3 % T (0-100 % T)
Intervalo fotométrico –0. De 3 a 3,0 A, de 0 a 200 T
Consumo de energía 230 V
Procesador Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
Resolución 0,1 - 0,001 A
Velocidad de barrido De 100 a 2000 nm/min.
Luz difusa 0.05T
Requisitos del sistema Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
Longitud de onda 600 nm
Exactitud de la longitud de onda ± 0,3 nm
Peso (métrico) 22 kg
Frecuencia 50/60 Hz