Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios termostáticos Evolution™ Peltier
Código de producto. 15373519 Tienda Thermo Scientific Productos
Modifier l'affichage
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Evolution 201, 220, 260Bio, Evolution 300
Peltier rotatorio de 6 celdas
Tipo:
Sistema Peltier de 8 celdas
Sistema Peltier de una sola celda
Soporte de muestras multicelda
Incluye:
El kit consta de:
Unidad de control y refrigeración PCCU1 Peltier
Inserto del compartimento de muestra del portaceldas individual Peltier con termostato
Todos los tubos, cables y conectores necesarios
El kit consta de:
Unidad de control y refrigeración PCCU1 Peltier
Inserto del compartimento de muestra del soporte para 8 celdas Peltier con termostato
Base del soporte lineal para 8 celdas células Smart
Todos los tubos, cables y conectores necesarios
Portaceldas Peltier, depósito de agua
Conditionnement:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Para utilizar con (equipo) Tipo Incluye Conditionnement
15373519 Evolution 201, 220, 260Bio, Evolution 300 Sistema Peltier de una sola celda
El kit consta de:
Unidad de control y refrigeración PCCU1 Peltier
Inserto del compartimento de muestra del portaceldas individual Peltier con termostato
Todos los tubos, cables y conectores necesarios
cada uno
15173416 Evolution 201, 220, 260Bio, Evolution 300 Sistema Peltier de 8 celdas El kit consta de:
Unidad de control y refrigeración PCCU1 Peltier
Inserto del compartimento de muestra del soporte para 8 celdas Peltier con termostato
Base del soporte lineal para 8 celdas células Smart
Todos los tubos, cables y conectores necesarios
cada uno
18851864 Peltier rotatorio de 6 celdas Soporte de muestras multicelda Portaceldas Peltier, depósito de agua -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15373519 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 699131100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7240.00€
    5863.73€ / paquete de 1
    Ahorro 1376.27€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Consiga un rendimiento superior del control de la temperatura y la agitación de las muestras para muchos métodos de análisis UV-Visible.
El control de la temperatura y la agitación de muestras son factores determinantes en muchos métodos analíticos UV-Visibles. Los accesorios termostáticos Peltier superan a las unidades calentador/enfriador tradicionales y ofrecen un rendimiento superior con un diseño compacto integrado, una configuración sencilla y un control de la temperatura preciso. Accesorios Thermo Scientific™ Peltier para espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ serie 200 y 300 UV-Vis proporcionan termostatización y ajuste de la rampa con un preciso control de la temperatura a entre 0 y 110 °C.
Termostatización precisa
La recirculación del agua proporciona un disipador de calor eficaz que permite al elemento Peltier calentar o enfriar el bloque en un amplio intervalo de temperatura. El portaceldas individual puede alcanzar los 0 °C y los 110 °C. El soporte para 8 celdas se puede enfriar a hasta 5 °C y calentar a hasta 100 °C. Al contrario de la termostatización con un baño de recirculación de agua tradicional en la que es necesario calentar o enfriar un gran volumen de líquido, el calentamiento o enfriamiento del portacubetas con el efecto Peltier permite un control de la temperatura más rápido y eficaz.
Aumentos de temperatura
El software Thermo Scientific™ INSIGHT™ controla el PCCU1 y permite implementar aumentos programados de la temperatura con varios ciclos de aumento y espera.  Añada un termopar y un concentrador de termopar para controlar la temperatura exacta de cada celda a medida que realiza los ciclos de calentamiento y enfriamiento para su estudio.
  • Renaturalización y desnaturalización del ADN o cualquier otro experimento de temperatura programada con el software INSIGHT 2 Bio.
  • Número máximo de ciclos de aumento y espera por experimento: 20
  • Velocidad máxima de rampa: 20 °C
  • Velocidad mínima de rampa: 0,4 °C
Los accesorios Peltier para espectrofotómetros Evolution serie 200 y 300 UV-Vis utilizan la circulación de agua como fuente de calor para el calentamiento y un disipador de calor para el enfriamiento.  La unidad del controlador PCCU1 proporciona el flujo o la recirculación de agua. Utiliza su propio intercambiador de calor para mantener el agua a una temperatura cercana a la ambiente. Se obtiene control de agitación para los portaceldas de 8 celdas al colocar una microbarra agitadora dentro de la cubeta.  Acceda a temperaturas de 0 ° a 110 °C con termostatización de temperatura fija desde la unidad de control. El aumento de la temperatura se controla mediante el software INSIGHT en espectrofotómetros Evolution UV-Vis serie 200.
El control por ordenador y la supervisión de la temperatura del bloque son posibles gracias al software INSIGHT para espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution 201, 220 y 260 Bio UV-Vis.  Esto incluye aplicaciones de aumento de la temperatura, cinética de temperatura variable y fusión de ADN con el INSIGHT Bio Software opcional.
Con el espectrofotómetro Evolution 300 UV-Vis, la termostatización se consigue mediante la interfaz de la unidad de control PCCU1.  El aumento de la temperatura no es compatible.
Elija una de nuestras opciones de sonda de temperatura para controlar la temperatura dentro de una sola celda en cualquier espectrofotómetro Evolution o de hasta 8 celdas mediante el software INSIGHT en espectrofotómetros Evolution UV-Vis serie 200.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Descripción Sistema Peltier de celdas individuales para espectrofotómetros Evolution
Tipo Sistema Peltier de una sola celda
Para utilizar con (equipo) Evolution 201, 220, 260Bio, Evolution 300
Incluye
El kit consta de:
Unidad de control y refrigeración PCCU1 Peltier
Inserto del compartimento de muestra del portaceldas individual Peltier con termostato
Todos los tubos, cables y conectores necesarios
Temperatura medida Ramp rate: 0.4-20 °C
Precisión de temperatura de 0,1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 110 °C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.