Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros Orion™ AquaMate Vis y UV-Vis
Código de producto. p-7160112
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro UV-Vis
Espectrofotómetro visible
Tipo de tapón:
Cable de alimentación para América del Norte, Europa y Reino Unido
Ancho de banda espectral:
2 nm
5 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tipo de tapón Ancho de banda espectral Tamaño de la unidad
17143841 Espectrofotómetro visible Cable de alimentación para América del Norte, Europa y Reino Unido 5 nm cada uno
16439835 Espectrofotómetro UV-Vis Cable de alimentación para América del Norte, Europa y Reino Unido 2 nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17143841 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AQ7100
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Includes
Soporte de tubos de ensayo para viales y tubos de ensayo de 12 a 25 mm de D.E., software AquaMate Water Analysis Methods, cubierta antipolvo, fuente de alimentación externa, cable de alimentación para Norteamérica (NEMA 5-15), cable de alimentación para Europa (CEE 7/7), cable de alimentación para el Reino Unido (BS 1362)
Optimizados para sus necesidades de análisis de agua, los espectrofotómetros AquaMate 7100 Vis y AquaMate 8100 UV-Vis proporcionan resultados rápidos y fiables
Los espectrofotómetros Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate UV-Vis incluyen más de 260 métodos preprogramados, y están diseñados para satisfacer las necesidades de los laboratorios de análisis de aguas y aguas residuales. Los espectrofotómetros AquaMate UV-Vis y Visible-only incorporan características y funciones avanzadas para una máxima flexibilidad de funcionamiento.
Métodos pre programados:
  • Sus más de 260 métodos preprogramados ofrecen mediciones fáciles y prácticas usando las composiciones químicas OrionAQUAfast™, Merck™ o CHEMetrics™
  • Los métodos preprogramados también se pueden adaptar para nuevas composiciones. Asimismo, los operadores pueden crear sus propios métodos personalizados y curvas de calibración.
  • Los instrumentos permiten hacer ajustes en un punto de cualquier método pre programado para corregir las variaciones en las composiciones químicas de reacción de los lotes.
Versatilidad:
  • Controlador de pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con guantes
  • Se puede utilizar una amplia variedad de tamaños de viales, incluidos viales cuadrados de 10 mm, viales rectangulares de 20 y 50 mm, y un soporte de viales redondos ajustable que admite viales y tubos de ensayo de 12 a 25 mm de diámetro exterior.
Verification:
  • Las pruebas de verificación del rendimiento garantizan la exactitud de la longitud de onda y funcionalidad de los instrumentos.
  • Cada informe de verificación indica la hora, la fecha y el número de serie del instrumento de acuerdo con las BPL y las BPF.
  • La prueba de exactitud de la longitud de onda es compatible con la lámpara interna y con los estándares externos de calibración.
  • Se encuentran disponibles métodos integrados para luz dispersa, ruido y resolución para seguir validando el rendimiento del instrumento.
Compliance
CE/TUV
Warranty
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Planicidad de línea de base ± 0,005 A
Certificaciones/conformidad CE/TUV
Compartimentos Accesible desde la parte superior, delantera o lateral Capaz de alojar celdas de hasta 100 mm Accesorios disponibles para tubos de ensayo de hasta 25 mm de diámetro y 150 mm de altura Revestimiento del compartimento para las muestras extraíble y lavable, de colocación y sujeción magnética
Conexiones USB-A único
Exportación de datos a la red o PC mediante USB, Ethernet o adaptador USB wifi, disponible
Impresión a través de USB, Ethernet o adaptador USB wifi disponible
Fondo (métrico) 35,5 cm
Tipo de detector Dos fotodiodos de silicio
Pantalla Pantalla táctil de 17,8 cm (7 pulg) en color de alta definición, fija, 800 x 1280 píxeles
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Ancho de banda espectral 5 nm
Tipo Espectrofotómetro visible
Wavelength Range De 325 nm a 1100 nm
Desviación <0.0010 A/h (A 500 nm después de 1 hora de calentamiento)
Requisitos eléctricos Convertidor de CA a CC externo. Selección automática de tensión y frecuencia (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Análisis de aguas y aguas residuales
Altura (métrico) 19,5 cm
Incluye
Soporte de tubos de ensayo para viales y tubos de ensayo de 12 a 25 mm de D.E., software AquaMate Water Analysis Methods, cubierta antipolvo, fuente de alimentación externa, cable de alimentación para Norteamérica (NEMA 5-15), cable de alimentación para Europa (CEE 7/7), cable de alimentación para el Reino Unido (BS 1362).
Interfaz Pantalla táctil compatible con guantes
Teclado Pantalla táctil compatible con guantes
Vida útil de la lámpara >1000 horas
Longitud (métrico) 35,5 cm
Ruido (RMS a 500 nm, 60 mediciones consecutivas) ≤ 0,00020 A a 0 A a 260 y 500 nm; ≤ 0,00030 A a 1 A a 260 y 500 ; ≤ 0,00040 A a 2 A a 260 y 500 nm
Diseño óptico Doble haz
Exactitud fotométrica De ±0,002 A a 0,5 A; de ±0,004 A a 1,0 A; de ±0,008 A a 2,0 A
Pantalla fotométrica De 3A a +5A
Intervalo fotométrico De -3A a +3,5A
Repetibilidad fotométrica ±0,001 A a 1 A medido a 1,0 A a 546 nm
Tipo de tapón Cable de alimentación para América del Norte, Europa y Reino Unido
Impresora incluida Impresora conectable disponible
Velocidad de barrido Automático: hasta 1800 nm/min
Luz difusa <0,05 % T a 340 nm y 400 nm
Garantía 1 año
Exactitud de la longitud de onda ± 0,5 nm
Intervalo de datos de longitud de onda 0,2 nm; 0,5 nm; 1 nm; 2 nm; 5 nm
Repetibilidad de longitud de onda <±0,2 nm
Peso (métrico) 7,5 kg
Anchura (métrico) 38,5 cm