Learn More
Jenway™ Espectrofotómetro de ciencias biológicas Genova Plus
Descripción
- Ancho de banda espectral de 5 nm
- Rango de absorbancia - De 0,3 a 2,5 A
- Preprogramado para análisis de ADN/ARN
- Análisis de pureza de todo el intervalo de longitud de onda
- Métodos preprogramados para el análisis de proteínas
- Funciones estándar del espectrofotómetro
- Pulsar para leer lámpara de xenón
- Software controlado por iconos
- Tamaño reducido
- Almacenamiento de resultados y métodos en dispositivo de memoria USB
- Garantía de 3 años, incluida la lámpara de xenón
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de absorbencia | −de 0,3 a +2,5 A |
| Concentración | Desde 0 hasta 9999 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 275 x 400 x 220 mm |
| Fuente de luz | Xenón |
| Ancho de banda espectral | 5 nm |
| Tipo | Espectrofotómetro |
| Tensión | 90/264 V |
| Wavelength Range | De 198 nm a 1000 nm |
| Selección de longitud de onda | 1, 2 o 5 nm |
| Incluye | Memoria USB de 4 GB, 100 cubetas UV desechables de microvolumen (70 μl), soporte de cubeta individual de 10 x 10 mm, fuente de alimentación, CD de manual de Jenway en varios idiomas y manual de instrucciones |
| Mostrar más |