Learn More
Jenway™ Espectrofotómetro Genova Bio de la serie 72
Descripción
- Espectrofotómetro para ciencias de la vida
- Preprogramado para el análisis de ADN/ARN y proteínas.
- Compatible con cubetas ultra-micro, semi-micro, micro y macro
- Tecnología de matriz de diodos para barrido
- Navegación por pantalla táctil a color
- Tamaño reducido y ligero (<3 kg)
- Velocidad de barrido rápida
- Opciones de idioma: inglés, francés, alemán, italiano y español
- Varios puertos USB para el almacenamiento de datos y la conectividad de impresora
- Garantía de 2 años, incluida la lámpara de xenón
Specifications
Specifications
| Exactitud de absorbancia | ±0,01 A en 1,0 A y 546 nm |
| Intervalo de absorbencia | − De 0,300 a +2,500 A |
| Altura del centro del haz | 15 mm |
| Concentración | ±2500 |
| Tipo de detector | Matriz de fotodiodos |
| Ancho de banda espectral | 3 nm |
| Tensión | 100/240 V |
| Wavelength Range | De 198 nm a 800 nm |
| Interfaz | Pantalla táctil a color |
| Ruido | ±0,002 A en 0,1 A y ±0,02 A en 2,0 A y 546 nm |
| Show More |