Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro BioMate™ 160 UV-Vis
Código de producto. p-7145773 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Espec. UV-Vis + cable de alimentación UE
Garantía:
2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Garantía Tamaño de la unidad
15850002 Espec. UV-Vis + cable de alimentación UE 2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra cada uno
1 options
Código de producto. 15850002 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840301300
Realice mediciones automatizadas de ácidos nucleicos, proteínas y cultivos celulares con el espectrofotómetro Thermo Scientific BioMate 160 UV-Vis.
Realice mediciones cuantitativas en laboratorios de ciencias de la vida gracias al espectrofotómetro Thermo Scientific™ BioMate™ 160 UV-Visible automatizado y preparado para conexión a la red. El espectrofotómetro BioMate 160 ofrece métodos de ensayo preprogramados para medición de concentraciones de ácidos nucleicos y proteínas, así como de cultivos celulares. Esta plataforma, que está optimizada para mejorar la facilidad de uso y el rendimiento, cuenta con una pantalla táctil a color de alta resolución, conexión opcional a redes Wi-Fi y un diseño robusto.
El espectrofotómetro UV-Vis BioMate ofrece automatización para opciones de alto rendimiento y resistencia a la luz ambiental, lo que permite el funcionamiento con la tapa abierta para mejorar la velocidad y la comodidad. El software incluye métodos preprogramados para ciencias de la vida como ensayos de ácido nucleico A260, proteínas A280 y A205, ensayos colorimétricos de proteínas y OD600.
La línea completa de accesorios, incluidos cambiadores de celdas automáticos y portacubetas, aspiradores y sondas de fibra óptica, se han diseñado para simplificar el muestreo y adaptarse a las mediciones y el control de temperatura de alto rendimiento.
Características:
  • Interfaz de usuario en pantalla táctil de alta resolución de 7 pulgadas
  • Métodos para ciencias de la vida preprogramados
  • Compatible con redes (adaptador Wi-Fi disponible)
  • Resistencia a la luz ambiental para poder funcionar con la tapa abierta
  • Accesorio aspirador
  • Revestimiento del compartimento para las muestras extraíble y lavable, de colocación y sujeción magnética
  • Se adapta a celdas de hasta 100 mm de trayectoria óptica
  • (Opcional) Cambiador de 8 posiciones con torreta conmutable
  • Cambiador de 4 posiciones (cubetas de paso óptico)
  • (Opcional) Portacubetas único con termostato Peltier (20 °C - 60 °C)
  • (Opcional) Accesorio disponible para tubos de ensayo de hasta 25 mm de diámetro y 150 mm de altura
Diseñado para:
  • Laboratorios de enseñanza avanzada
  • Departamentos de I+D&
  • Aplicaciones que requieren un alto rendimiento o control de temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Planicidad de línea de base ± 0,002 A
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Compartimentos Admite (opcional):
Cambiador de celdas de 8 posiciones
Cambiador de celdas de 4 posiciones (celdas de trayectoria óptica larga)
Portaceldas con termostato Peltier (20-60 °C)
Accesorio aspirador
Acoplador de sonda de fibra óptica
Conexiones USB-A único
USB-A doble
Exportación de datos a la red o PC mediante USB, Ethernet o adaptador USB Wi-Fi, disponible
Impresión a través de USB, Ethernet o adaptador USB Wi-Fi disponible
Tipo de detector Dos fotodiodos de silicio
Pantalla Pantalla táctil de 17,8 cm (7 pulg) en color de alta definición, inclinable, 800 x 1280 píxeles
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Ancho de banda espectral 2 nm
Tipo Espec. UV-Vis + cable de alimentación UE
Wavelength Range De 190 nm a 1100 nm
Desviación (A 500 nm tras 1 hora de calentamiento) < 0,0005 A/h
Requisitos eléctricos Convertidor de CA a CC externo. Selección automática de tensión y frecuencia (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz
Teclado Pantalla táctil
Vida útil de la lámpara >5 años típicos, 3 años garantizados
Ruido (RMS a 500 nm 60 medidas consecutivas)
≤De 0,00020 A a 0 A a 260 y 500 nm
≤De 0,00030 A a 1 A a 260 y 500 nm
≤De 0,00040 A a 2 A a 260 y 500 nm
Diseño óptico Haz doble
Exactitud fotométrica De ±0,002 A a 0,5 A; de ±0,004 A a 1,0 A; de ±0,008 A a 2,0 A
Pantalla fotométrica De -3 A a +5 A
Intervalo fotométrico De - 2 A + 3,5 A
Repetibilidad fotométrica ±0,001 A a 1 A medido a 1,0 A a 546 nm
Impresora incluida Impresora conectable disponible
Velocidad de barrido Lento, medio y rápido: hasta 1600 nm/min
Luz difusa < 1,0 % T 198 nm (KCl) , < 0,05 % T a 220 nm (NaI), < 0,03 % T a 340 nm (NaNO2)
Garantía 2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra
Exactitud de la longitud de onda ± 0,5 nm
Intervalo de datos de longitud de onda 0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Repetibilidad de longitud de onda ± 0,2 nm
Peso (métrico) 7,5 kg