UserName
Heat Resistant Gloves
Guantes resistentes al calor
Nuestros guantes resistentes al calor están diseñados para proteger de las altas temperaturas que se dan en los laboratorios y la industria. Fabricados con materiales ignífugos resistentes al calor, los detalles completos de cumplimiento normativo se pueden obtener a nivel de producto individual.
DESTACADO
Guantes para autoclave Bel-Art™ All Cotton/Terry
Para manipular objetos calientes del autoclave o del horno, o para otro tipo de protección contra el calor. Los guantes Bel Art™ All Cotton/Terry Autoclave Gloves son suaves y flexibles a la vez que duraderos.
    Bel-Art™ All Cotton\Terry Autoclave gloves
    DOUBLE-KNIT
    MAPA™ Temp-Tec™ NL-56 Guantes resistentes a productos químicos con aislamiento térmico
    Protección contra temperaturas extremas con un forro de algodón de doble punto
    Su construcción pesada proporciona resistencia química polivalente a ácidos y disolventes alifáticos.
    MAPA™ Temp-Tec™ NL-56 Chemical Resistant Gloves with Thermal Insulation
    PROTECCIÓN DE ALTO NIVEL
    ANSELL™ Guantes ActivArmr™ resistentes al calor y a las llamas
    Diseñado para la manipulación intermitente de objetos calientes secos de hasta 350°C (660°F)
    Resistente al calor de contacto, convectivo y radiante. Alto nivel de protección contra cortes: EN nivel 5 y nivel E.
    ANSELL™ Heat and Flame Resistance ActivArmr ™ Gloves
    Complete su pedido - Grandes ofertas
    Preguntas frecuentes
    Los guantes resistentes al calor pueden cumplir con varias certificaciones y estándares para garantizar su efectividad y seguridad. Algunas de las principales certificaciones y estándares de cumplimiento incluyen:
    • EN 407 (Europa): Esta norma especifica el rendimiento térmico de los guantes de protección contra el calor y/o el fuego, incluida la resistencia al comportamiento de combustión, calor por contacto, calor convectivo, calor radiante, pequeñas salpicaduras de metal fundido y grandes cantidades de metal fundido.
    • EN 388 (Europa): Aunque principalmente para riesgos mecánicos, esta norma también incluye pruebas de resistencia a la abrasión, corte, desgarro y perforación, que a menudo son relevantes para guantes resistentes al calor utilizados en entornos industriales.
    • ANSI/ISEA 105 (EE.UU.): Esta norma proporciona niveles de rendimiento para guantes en términos de resistencia al corte, perforación, abrasión y calor. Ayuda a clasificar los guantes según sus cualidades protectoras.
    • ASTM F1060 (EE.UU.): Este método de prueba estándar mide la transferencia de calor a través de ropa o materiales de protección cuando se expone a un contacto con una superficie caliente.
    • NFPA 2112 (EE.UU.): Esta norma especifica los requisitos mínimos de rendimiento y los métodos de prueba para ropa de protección, incluidos los guantes, para la protección contra la exposición a incendios repentinos.
    • ISO 11612 (Internacional): Esta norma especifica los requisitos de rendimiento para ropa, incluidos los guantes, que protege contra el calor y las llamas.
    • Normas OSHA (EE.UU.): Aunque no es una certificación específica, el cumplimiento de las regulaciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) a menudo requiere el uso de guantes resistentes al calor en ciertos entornos para proteger a los trabajadores.
    Comprender estas certificaciones y normas ayuda a garantizar que los guantes cumplan con los requisitos de seguridad necesarios para aplicaciones específicas y brinden una protección adecuada contra riesgos de calor e incendio.
    Diferentes materiales son adecuados para varios niveles de calor según sus propiedades de resistencia térmica. Aquí hay un desglose de algunos materiales comunes utilizados en guantes resistentes al calor y su idoneidad para diferentes rangos de temperatura:
    • Algodón
      • Rango de temperatura: Hasta 200°F (93°C).
      • Idoneidad: Los guantes de algodón son adecuados para aplicaciones de bajo calor, como manipular platos calientes o trabajar en ambientes cálidos. Proporcionan protección básica y a menudo se utilizan con otros materiales como forros para mayor comodidad.
    • Cuero
      • Rango de temperatura: Hasta 400°F (204°C).
      • Idoneidad: Los guantes de cuero son duraderos y ofrecen buena protección contra el calor moderado. Se utilizan comúnmente en soldadura, trabajos de fundición y otras aplicaciones industriales. El cuero también es resistente a las chispas y niveles moderados de abrasión.
    • Kevlar
      • Rango de temperatura: Hasta 800°F (427°C).
      • Idoneidad: Los guantes de Kevlar ofrecen excelente resistencia al calor y también son resistentes a cortes. Son adecuados para aplicaciones de alta temperatura, como manipular vidrio caliente, metal y trabajar en entornos con alta exposición al calor. Kevlar se utiliza a menudo en combinación con otros materiales para una protección mejorada.
    • Tela aluminizada
      • Rango de temperatura: Hasta 2000°F (1093°C).
      • Idoneidad: Los guantes aluminizados reflejan el calor radiante y son ideales para entornos de muy alta temperatura, como fundiciones, operaciones de fundición y otras aplicaciones industriales que implican materiales fundidos. Protegen contra el calor radiante y por contacto.
    • Silicona
      • Rango de temperatura: Hasta 500°F (260°C).
      • Idoneidad: Los guantes recubiertos de silicona ofrecen buena protección contra el calor moderado a alto y se utilizan a menudo en aplicaciones de cocina y procesamiento de alimentos. Ofrecen flexibilidad, agarre y resistencia a productos químicos y líquidos.
    • Nomex
      • Rango de temperatura: Hasta 800°F (427°C).
      • Idoneidad: Los guantes de Nomex son resistentes a las llamas y ofrecen protección contra altas temperaturas y llamas. Se utilizan comúnmente en aplicaciones de extinción de incendios, aeroespaciales y militares donde la exposición a calor extremo y llamas es un riesgo.
    • Fibra de carbono
      • Rango de temperatura: Hasta 2000°F (1093°C).
      • Idoneidad: Los guantes de fibra de carbono se utilizan en entornos de calor extremo y ofrecen excelente aislamiento térmico. Son adecuados para aplicaciones como la manipulación de metal caliente, vidrio y el trabajo en procesos industriales de alta temperatura.
    Al seleccionar el material adecuado para el rango de temperatura específico y la aplicación, puede asegurar una protección y rendimiento óptimos de sus guantes resistentes al calor.
    Al seleccionar guantes resistentes al calor, considere los siguientes cinco factores para asegurarse de que cumplan con sus necesidades específicas:
    1. Nivel de resistencia al calor
    Determine la temperatura máxima que los guantes pueden soportar. Busque guantes que estén probados y calificados de acuerdo con normas como EN 407 o ASTM F1060. Asegúrese de que los guantes puedan manejar las temperaturas específicas a las que estará expuesto, ya sea calor por contacto, calor radiante o calor convectivo.
    2. Material
    Diferentes materiales ofrecen diversos niveles de resistencia al calor y durabilidad. Los materiales comunes incluyen Kevlar, cuero, tela aluminizada y textiles especiales resistentes al calor. Elija un material que proporcione el equilibrio adecuado entre protección contra el calor, comodidad y destreza para sus tareas.
    3. Destreza y ajuste
    Asegúrese de que los guantes se ajusten bien y permitan la destreza necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva. Los guantes que son demasiado voluminosos o mal ajustados pueden dificultar el movimiento y hacer que sea difícil manejar herramientas o materiales. Busque guantes que ofrezcan un buen equilibrio entre protección y flexibilidad.
    4. Durabilidad y resistencia al desgaste
    Considere la durabilidad de los guantes, especialmente si los usará en entornos hostiles o para tareas que involucren abrasión, corte o manejo pesado. Los guantes con áreas reforzadas o capas adicionales pueden ofrecer mejor resistencia al desgaste y una vida útil más larga.
    5. Cumplimiento y certificación
    Asegúrese de que los guantes cumplan con las normas de seguridad y certificaciones relevantes, como EN 407, EN 388 o ANSI/ISEA 105. El cumplimiento verificado asegura que los guantes han sido probados y cumplen con los criterios de seguridad y rendimiento requeridos para la resistencia al calor y otras propiedades protectoras.
    Al considerar estos factores, puede seleccionar guantes resistentes al calor que proporcionen el nivel adecuado de protección, comodidad y durabilidad para su aplicación específica.
    Recursos e información relacionada
    La seguridad ante todo... y rápido
    La seguridad empieza aquí. Encuentre información sobre artículos de protección para las manos, los ojos, la cara y el oído, así como otros artículos de seguridad.
    Safety First... and Fast
    Serie Aplicaciones y Soluciones: Folleto sobre seguridad
    Encuentre información sobre diversos productos de seguridad: desde EPI hasta desinfectantes, toallitas y etiquetas de peligro, así como almacenamiento de seguridad y ropa de trabajo de mantenimiento. 
    Applications and Solutions Series: Safety Brochure
    Selección, ajuste y mantenimiento de los EPI
    Encuentre información sobre la selección de productos, el ajuste, el uso y el mantenimiento de los EPI.
    PPE Selection, Fit and Maintenance Tools
    Comprar por marca