Descripción
- Aislamiento de fieltro y barrera térmica para manipulación en caliente y seco (250 °C/480 °F).
- Construcción de dos piezas sin costuras para mayor comodidad y flexibilidad.
- El revestimiento de nitrilo adherido proporciona resistencia a enganches, perforaciones, abrasión y cortes.
- El forro de fieltro no tejido que absorbe el sudor limita la transpiración.
- El revestimiento de nitrilo adherido proporciona resistencia adicional a enganches, perforaciones, cortes y abrasión.
- El agarre mejorado proporciona un agarre seguro en condiciones secas o aceitosas.
- Ideal para uso en el procesamiento automotriz, químico y de alimentos (solo contacto indirecto).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría III |
| Chlorinated | No |
| Área revestida | Sin revestimiento |
| Código de color | Gris |
| Estructura | Tejido |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Show More |