Learn More
Bel-Art™ Hot-Hand™ Manoplas de agarre de caucho de silicona
Código de producto. p-63273
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15106755 Azul cada uno
15196825 Verde cada uno
17121071 Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15106755 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F380000001
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los mitones tienen puntas cóncavas para un agarre antideslizante y son capaces de soportar temperaturas de hasta 500 °F.
  • Protección al manipular objetos calientes o fríos, incluido el hielo seco
  • Capaces de soportar temperaturas de hasta 260 °C (500 °F)
  • Permanecen flexibles a temperaturas de hasta -57 °C (-70 °F)
  • El caucho de silicona se adapta de forma natural a la mano y al objeto
  • El relieve de punta cóncava proporciona un agarre antideslizante
  • Más fáciles y rápidos de usar que los guantes o las pinzas para muchas aplicaciones
  • Talla única para todas las manos, izquierda o derecha
Especificaciones
Accelerator Free No
Aplicaciones bacteriológico
Coating Material Sin revestimiento
Color Azul
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Caucho de silicona
Tipo de producto Protector de manos/dedos
Tamaño Universal
Modelo Guante de mano completa
Temperatura máx. (imperial) 500 °F
Temperature (Metric) Max 260 °C
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de objetos calientes/fríos
Serie Hot-Hand™
Temperatura mín. (imperial) -70 °F
Temperatura mín. (métrico) -57 °C