Learn More
Ansell BioClean™ Forros de guantes estériles resistentes a cortes S-BCRL
Descripción
- El™ hilo Dyneema Diamond proporciona mayor resistencia al corte y protección durante procedimientos rigurosos.
- Diseñado para usarse entre dos guantes de sala limpia para proporcionar EN 388 Nivel B y ANSI Protección contra cortes A2
- Diseñado específicamente para una destreza, comodidad y ajuste óptimos.
- Procesado en un centro certificado por NEBB ISO Entorno de clase 4
- Ideal para aplicaciones que requieren manipular objetos afilados o limpiar aparatos que representan un riesgo de corte.
- Ningún revestimiento proporciona protección completa contra cortes, tenga cuidado al manipular objetos afilados.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
| Cleanroom Class | Clase 10 (ISO 4) |
| Coating Material | Sin revestimiento |
| Color | Blanco |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Desechables | Un solo uso |
| Hand | Ambidiestro |
| Uso en laboratorio/sala limpia | Sí |
| Latex Free | Sí |
| Material | Polietileno |
| Mostrar más |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?