Learn More
Ansell™ Guantes pesados de fibra de aramida amarillos Mercury™ serie 43-113
Código de producto. p-8005315 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12669721 10 6 pares
12659721 11 6 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12669721 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 43113100
Los guantes de aramida amarillos Mercury™ serie 43-113 son guantes de primera calidad ideales para las aplicaciones a altas temperaturas más exigentes. También proporciona una resistencia fantástica a los cortes, las roturas y la abrasión.
  • Suaves, cómodos y absorbentes
  • Diseñados para el calor seco de contacto intermitente hasta los 350 °C
  • Construcción elástica
  • Forro de fibras de aramida Kevlar™ de algodón
  • Puños elásticos largos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Material del manguito Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
Coating Material Sin revestimiento
Color Amarillo
Latex Free Sí
Material Para-aramida
Tipo de producto Guantes de peso pesado
Tamaño 10
Temperatura máx. (imperial) 660 °F
Temperature (Metric) Max 350 °C
Guantes con puño de color Amarillo
Estilo de puño de los guantes Puño de punto largo
Material de revestimiento Algodón
Revestimiento Revestido
Cantidad 72 par
Resistente a Resistentes al calor, los cortes, las roturas y la abrasión
Serie 43-113