Learn More
Ansell Edmont™ Guantes pesados de fibra de aramida amarillos Workguard™ serie 43-216 ActivArmr™
Código de producto. 12679721 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10
Tamaño de la unidad:
6 pares
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12679721 10 6 pares
1 options
Código de producto. 12679721 Proveedor Ansell Edmont™ N.º de proveedor 43216100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    79.01€ / 6 pares
    Ahorro 46.99€
    37% Descuento
En stock
Alta resistencia para usos especiales con altos niveles de resistencia a las salpicaduras de material fundido.
  • Guantes de alta resistencia
  • Ideales para muchas aplicaciones distintas en las que se requiere protección térmica
  • Proporciona una durabilidad superior y una buena protección contra los cortes, las perforaciones y las abrasiones
  • Cuenta con certificado de categoría III para la protección contra las altas temperaturas y está clasificado con unos niveles de rendimiento 413X4X según la EN 407
  • Adecuados para un gran número de aplicaciones que requieren resistencia al calor, como la soldadura, el manejo maquinaria y el trabajo en entornos con riesgo relacionados con el calor o salpicaduras de material fundido
  • Con un suave forro de punto jersey en la palma y el puño hecho de algodón y tela vaquera, resulta muy cómodo de llevar
  • Hechos de piel resistente y resistente, el guante de altas prestaciones está diseñado con palma refuerzo para mayor resistencia a la abrasión
  • Las costuras están hechas de fibra de aramida Kevlar™ y reforzadas con piel de vaca, un diseño que proporciona una protección mecánica superior
  • Durabilidad y protección mecánica
Aplicaciones:
  • Soldadura
  • Carga y descarga con riesgos derivados del calor o salpicaduras de material fundido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Material del manguito Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
Coating Material Neopreno
Color Amarillo
Latex Free Sí
Material Cuero de piel de vaca
Tipo de producto Guantes de peso pesado
Tamaño 10
Guantes con puño de color Amarillo
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Tejido de punto de algodón
Revestimiento Revestido
Cantidad 72 par
Resistente a Resistentes al calor, los cortes, las roturas y la abrasión
Serie 43-216