Learn More
SHOWA™ Guantes resistentes al calor con revestimiento de neopreno de 35 cm (14 in)
Código de producto. p-9477003
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17807990 Pequeño 12 pares
17817990 Medio 12 pares
17827990 Grande 12 pares
17837990 XL 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17807990 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 881407S
El revestimiento de neopreno texturizado mejora la destreza táctil para proteger las manos cuando se trabaja en entornos húmedos o grasientos. Los guantes están diseñados para soportar temperaturas de hasta 500 °F (260 °C), incluso después de múltiples lavados.
  • Guantes resistentes al calor diseñados para soportar temperaturas de hasta 500 °F (260 °C)
  • El revestimiento de superficie de neopreno texturizado mejora la sensibilidad táctil
  • Los guantes impermeables mantienen las manos protegidas en entornos húmedos o grasientos
  • Fáciles de poner y quitar en caso de emergencia
  • Se puede lavar a máquina
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21 CFR 170-199
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420: 2003 + A1 2009
Estructura Cortado y cosido
Coating Material Neopreno
Color Negro
Acabado exterior Totalmente texturizados
Tamaño Pequeño
Temperatura máx. (imperial) 500 °F
Temperature (Metric) Max 260 °C
Para utilizar con (aplicación) Mantenimiento de automoción, panaderías, fundición, ingeniería, mecánica y estampado metálico
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Mezcla de algodón/poliéster
Serie 8814
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 35,5 cm