Learn More
Newtex™ Guantes resistentes al calor de ZetexPlus™ serie 200
Código de producto. 15123415 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
14 in
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
15123415 14 in 1 par
1 options
Código de producto. 15123415 Proveedor Newtex™ N.º de proveedor 8636410
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes están fabricados con ZetexPlus™ fibra de vidrio recubierta de vermiculita para protegerse de temperaturas de hasta 1500 °F durante largos periodos de tiempo.
  • El revestimiento de vermiculita disipa uniformemente el calor a través de la superficie del guante
  • El revestimiento aumenta significativamente la temperatura nominal y la resistencia a la abrasión
  • Revestimiento de lana de primera calidad
  • Costuras dobles y reforzadas
  • Las fibras inorgánicas no producen gases peligrosos
Especificaciones
Coating Material Vermiculita
Color Canela
Material ZetexPlus Tejido de fibra de vidrio
Tamaño Universal
Temperatura máx. (imperial) 1500 °F (ampliado), 2000 °F (intermitente)
Temperature (Metric) Max 815 °C (ampliado), 1095 °C (intermitente)
Para utilizar con (aplicación) Operaciones de horno/horno, instalaciones de tratamiento térmico y entornos industriales de alta temperatura
Estilo de puño de los guantes Abrir
Material de revestimiento Lana
Serie ZetexPlus™ 200
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 35,5 cm