Learn More
uvex Gafas de seguridad para soldadura i-5
Código de producto. 17767679 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tinción de lente:
Pantalla de soldadura 1.7
Pantalla de soldadura 3
Pantalla de soldadura 5
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tinción de lente Tamaño de la unidad
17767679 Pantalla de soldadura 5 cada uno
17747679 Pantalla de soldadura 1.7 cada uno
17757679 Pantalla de soldadura 3 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17767679 Proveedor uvex N.º de proveedor 9183045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.05€
    17.68€ / paquete de 1
    Ahorro 1.37€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Protección fiable gracias a un diseño innovador y moderno: con protector ocular y protector lateral x-tended, se puede confiar en el Uvex i-5 para proteger los ojos en muchas situaciones.
Las características sofisticadas aseguran una comodidad superior al usuario incluso durante largos períodos de uso.
Características generales
  • Gafas de seguridad para soldadura deportivas premium con una variedad de características y opciones de personalización
  • Lente de policarbonato robusta con tecnología probada uvex tecnología de recubrimiento infradur – Lente permanentemente antivaho y resistente a arañazos
  • La montura adicional opcional proporciona una mayor protección contra partículas, polvo y suciedad
  • Sin metales
  • Color de la montura: negro, verde
Características de protección
  • Certificado conforme a la norma EN 166 (protección ocular personal) y EN 169 (protección frente a soldaduras)
  • Protección IR según EN 169 con perfecto reconocimiento de color según EN 172
  • UV400 – 100% de protección contra la peligrosa radiación UVA y UVB hasta 400  nm
Características de confort
  • Protector ocular X-tended: La tecnología de marco de sellado suave envuelve la frente y brinda protección contra la penetración de partículas.
  • El protector lateral X-tended ofrece protección lateral adicional
  • La montura ergonómica con brazos laterales ajustables en varias etapas permite un alto grado de personalización para garantizar un buen ajuste en cualquier forma de cabeza o rostro
  • Piezas para las orejas suaves para una sujeción cómoda y segura sin crear puntos de presión
  • La almohadilla nasal suave y flexible se adapta al usuario y garantiza un ajuste cómodo y sin presión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de lente Infradur Plus
Revestimiento de lente Antivaho
Descripción Antivaho, resistente a chispas de soldadura, resistente a arañazos
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166, EN 169
Tinción de lente Pantalla de soldadura 5
Tipo de producto Gafas de seguridad para soldadura
Color de marco Verde, negro
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400