UserName
24981_Merch_P1_Product
Medios de cultivo de células de ovario de hámster chino
Las soluciones líquidas, los reactivos y los compuestos secos están diseñados para apoyar el crecimiento, la proliferación y la transfección de células de ovario de hámster chino (CHO). Están disponibles en una variedad de formulaciones y volúmenes para satisfacer sus requisitos específicos.
DESTACADO
Kit de Transfección Gibco™ ExpiFectamine™ CHO
Reactivo de transfección catiónico de alta eficiencia con potenciador optimizado y medio de cultivo.
25356 Merch P2 Product 1
Medio de Expresión Gibco™ ExpiCHO™
Medio químicamente definido, libre de origen animal
Medio fabricado según GMP, sin suero y sin proteínas para el crecimiento y la transfección de alta densidad de células CHO.
25356 Merch P2 Product 2
Medios CHO Greener Choice
Reduzca su impacto ambiental
Los productos Greener Choice ofrecen uno o más beneficios ambientales en comparación con los productos normales.
25356 Merch P2 Product 2
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Debe tener
Complete su pedido
Pipetas monocanal manuales
Pipetas de canal único operadas manualmente para transferir cantidades medidas de líquido entre diferentes recipientes. Se utilizan con puntas de pipeta desechables universales o específicas del dispositivo.
Puntas de pipeta universales
Adecuadas para cualquier aplicación genómica o biológica, estas puntas desechables están disponibles en versiones estériles y no estériles para una variedad de funciones específicas y en varios estilos y longitudes.
Botellas para medios de cultivo
Desde icónicas botellas de vidrio hasta robustas botellas de plástico, elija las botellas de medio adecuadas para su aplicación de nuestro diverso portafolio.
Preguntas frecuentes
Las células de ovario de hámster chino (CHO) se cultivan típicamente en varios tipos de medios, dependiendo de los requisitos específicos del experimento o proceso de producción. Los medios comúnmente utilizados incluyen:
  • Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM): A menudo suplementado con 10% de suero fetal bovino (FBS) y otros aditivos como L-glutamina, aminoácidos no esenciales y antibióticos
  • Mezcla de nutrientes Ham's F-12: Frecuentemente utilizada sola o en combinación con DMEM (por ejemplo, DMEM/F-12) y suplementada con FBS y otros nutrientes
  • Medio RPMI-1640
  • Medios sin suero: sin el uso de suero animal (por ejemplo, CHO-S-SFM II, EX-CELL® CHO DHFR-, CD OptiCHO™ Medium)
  • Medios sin proteínas: sin el uso de proteínas derivadas de animales (por ejemplo, CD CHO Medium, CHOgro® Expression Medium)
Las células de ovario de hámster chino (CHO) se cultivan de la siguiente manera:
  • Preparación: Utilice medios de cultivo apropiados (por ejemplo, DMEM, Ham's F-12) suplementados con los nutrientes necesarios
  • Siembra: Plante las células en un recipiente de cultivo estéril (por ejemplo, frascos, placas) a la densidad deseada
  • Incubación: Mantenga las células en un incubador a 37°C con 5% de CO₂
  • Alimentación: Reemplace regularmente el medio agotado con medio fresco para proporcionar nutrientes y eliminar desechos
  • Subcultivo: Pase periódicamente las células a nuevos recipientes de cultivo para evitar la sobreconfluencia y mantener un crecimiento saludable
Al seleccionar medios de cultivo para células CHO, considere:
  1. Requisitos nutricionales: Asegúrese de que el medio proporcione todos los nutrientes necesarios, incluidos aminoácidos, vitaminas y minerales, para apoyar el crecimiento y la productividad celular óptimos
  2. Contenido de suero: Decida entre medios con suero, sin suero o sin proteínas según la necesidad de consistencia, costo y consideraciones regulatorias. Los medios sin suero y sin proteínas a menudo se prefieren para la producción biofarmacéutica
  3. Compatibilidad de la línea celular: Elija una formulación de medio que sea compatible y esté optimizada para la línea celular CHO específica que está utilizando
  4. Productividad y calidad: Evalúe cómo el medio afecta el rendimiento y la calidad del producto deseado, como proteínas recombinantes o anticuerpos monoclonales
  5. Cumplimiento regulatorio: Para aplicaciones biofarmacéuticas, asegúrese de que los componentes del medio cumplan con los estándares regulatorios y estén libres de componentes derivados de animales si es necesario
Recursos relacionados
Flujo de trabajo de cultivo celular: desde el cultivo hasta el descubrimiento
Encuentre una gama completa de productos para cada paso de su flujo de trabajo de cultivo celular, ayudándole a garantizar el éxito cada vez.
24981 Merch P8 Doc 1
Manual de cultivo celular en 3D: cultivo y análisis de modelos celulares 3D
Una visión general de las líneas celulares, las condiciones de cultivo y las técnicas de análisis que se están utilizando en la transición de modelos celulares 2D a 3D.
24981 Merch P8 Doc 2
Productos de suero para cultivo celular Cytiva
Encuentre información sobre una variedad de productos de suero.
24981 Merch P8 Doc 3
Compre sus marcas