Learn More
Cytiva Medios en polvo HyClone™ ActiCHO™ P
Código de producto. 17255896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17255896 1 L 1 litro
17245896 5 L 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17255896 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH31025.08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.05€
    64.61€ / 1 litros
    Ahorro 17.44€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Sin hidrolizados ni componentes derivados de animales (ADCF)
El medio de cultivo celular en polvo ActiCHO P está definido químicamente y contiene poloxámero 188, sin insulina ni L-glutamina.
  • Sin hidrolizados ni componentes derivados de animales (ADCF) No hay proteínas, péptidos ni factores de crecimiento en el medio ActiCHO P.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Esterilidad No estéril
Con aditivos Poloxámero 188
Sin aditivos Sin glutamina, Sin insulina
Cantidad 1 L
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad