Learn More
Descrizione
El medio CD CHO AGT™ (tecnología de granulación avanzada) es un medio libre de proteínas y definido químicamente optimizado para el crecimiento de células de ovario de hámster chino (CHO) y la expresión de proteínas recombinantes en cultivo de suspensión. El formato de medios secos AGT ™ está diseñado para proporcionar una mayor consistencia y productividad en todas las etapas de producción, desde el desarrollo hasta la fabricación comercial. El medio CD CHO AGT™ no contiene proteínas ni componentes peptídicos de origen animal, vegetal o sintético, así como ningún lisado o hidrolizado no definidos.
Cuándo utilizar el medio CD CHO
Se recomiende cultivar sus células GS en un medio CD CHO
Se han cultivado con éxito sus células en un medio CD CHO en el pasado y su proceso se aproxima a una presentación de regulación (DMF disponible).
Cuándo se debe considerar otro medio Gibco™
Considere el medio CD FortiCHO™ cuando:
La línea de células que esté utilizando es una línea de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™ transfectada
Se necesitan densidades celulares de lote máximas y títulos de proteínas
Tiene tiempo de adaptar las células a un nuevo medio con el fin de maximizar títulos
El buen estado de las células en el momento de la recolección es una prioridad para el procesamiento posterior
Considere un medio CD OptiCHO™ cuando:
Esté usando una línea de células CHO transfectada diferente a líneas de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™
La optimización de las estrategias de alimentación formará parte de sus pruebas de selección de medio base con el fin de maximizar la productividad
Su línea celular CHO sea «delicada», es decir, de difícil cultivo o adaptación
Considere un medio CD DG44 cuando:
Utilice células parentales CHO DG44 o DXB11 (dhfr-)
Formulaciones de medios líquidos
Los medios AGT™ Gibco™ también están disponibles en un formato líquido que ofrece el mismo rendimiento y formulación que el formato de medios AGT™. Los medios líquido Gibco™ se fabrican libres de origen animal con la misma formulación completa, libre de suero, libre de proteína y químicamente definida, y el rendimiento que sus equivalentes de medios AGT™.
Diseñe medios específicos para sus necesidades
Ya se trate de un experimento de sobremesa o un procesamiento de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades.’ Con los servicios de personalización de medios de buenas prácticas de fabricación (cGMP) Gibco™ tendrá a su disposición la potencia de fabricación y los años de experiencia de nuestros especialistas de I+D y de aplicaciones de bioproducción.
Cuándo utilizar el medio CD CHO
Cuándo se debe considerar otro medio Gibco™
Considere el medio CD FortiCHO™ cuando:
Considere un medio CD OptiCHO™ cuando:
Considere un medio CD DG44 cuando:
Formulaciones de medios líquidos
Los medios AGT™ Gibco™ también están disponibles en un formato líquido que ofrece el mismo rendimiento y formulación que el formato de medios AGT™. Los medios líquido Gibco™ se fabrican libres de origen animal con la misma formulación completa, libre de suero, libre de proteína y químicamente definida, y el rendimiento que sus equivalentes de medios AGT™.
Diseñe medios específicos para sus necesidades
Ya se trate de un experimento de sobremesa o un procesamiento de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades.’ Con los servicios de personalización de medios de buenas prácticas de fabricación (cGMP) Gibco™ tendrá a su disposición la potencia de fabricación y los años de experiencia de nuestros especialistas de I+D y de aplicaciones de bioproducción.
Specifica
Specifica
| Línea de células | CHO |
| Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero |
| Formulario | Polvo (AGT) |
| Tipo de producto | Medio CHO CD |
| Serum Level | Sin suero |
| Con aditivos | Bicarbonato sódico |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico, Sin timidina, Sin hipoxantina |
| Línea de productos | AGT, Gibco |
| Cantidad | 1 L |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Vedi altri risultati |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?